Systèmes de filtration par le vide VacuCap®
Systèmes de filtration par le vide VacuCap® : des filtres adaptables sur flacon innovants qui permettent de remplir plusieurs flacons avec un seul dispositif
- Capacité à traiter des volumes de 100 ml à 5 l en plusieurs aliquotes
- Réduisent l'espace de stockage et la quantité de déchets
- Écologiques avec une quantité minimum de déchets plastiques
- Aspirent directement à partir du réservoir de mélange
- Élimine le risque de contamination lors des étapes de transfert par une filtration directe dans un récipient stérile
- Membrane Supor sans tensio-actif/à faible taux de substances extractibles qui assure des débits élevés
- Disponible avec un préfiltre intégré qui empêche l'obstruction et améliore le rendement des solutions riches en particules
Applications
- Filtration par le vide des milieux de culture cellulaire et tissulaire, des milieux microbiologiques, des solutions aqueuses, des solutions protéiques et des tampons
- Préfiltration ou clarification de solutions aqueuses
- Version avec préfiltre intégré utile pour la filtration des solutions difficiles à filtrer.
INSTRUCTIONS
1. Raccorder le tuyau d'alimentation au port du système VacuCap sur lequel est marqué « INLET ». Placer l'extrémité opposée du tuyau dans le fluide non filtré à aspirer. |
|
2. Raccorder le tuyau à vide au port du système VacuCap sur lequel est marqué « VACUUM ». Se reporter à la notice du produit pour consulter les consignes de sécurité. |
|
3. Tout en maintenant fermement le système VacuCap sur le récipient de filtrat, commencer à aspirer. Le système Vacucap se scellera fermement sur le haut du récipient et le fluide sera aspiré. |
|
4. Lorsque la filtration est terminée, couper la pompe à vide afin de permettre au vide présent à l'intérieur du récipient de se dissiper. Se reporter à la notice du produit pour des instructions complètes. |
Plus de traitement par unité et réduction des déchets plastiques. Réduction des besoins de stockage tout en diminuant les coûts relatifs aux déchets par rapport à un système de filtration par le vide typique.