Colonnes HPLC et UHPLC Avantor® ACE®
L'entreprise Avantor® fabrique la gamme de colonnes HPLC/UHPLC Avantor® ACE® à base de silice ultra-inerte. Les phases ACE® intègrent les dernières avancées en matière de conception de phase stationnaire LC, offrant ainsi aux chromatographistes un plus large choix de sélectivité alternative sans compromettre la stabilité ou la robustesse.
Les phases LC Avantor® ACE® ont été spécialement conçues pour faciliter la résolution des problèmes en matière de chromatographie. Elles comprennent les phases C18-AR, C18-PFP, C18-Amide, CN-ES, SuperC18 et SuperPhenylHexyl uniques, ainsi qu'un grand nombre d'autres phases avec des tailles de pores de 100 Å et 300 Å. Découvrez comment les sélectivités Avantor® ACE® peuvent vous aider à relever les défis que vous rencontrez dans le cadre de vos applications de chromatographie. Avantor® ACE® – Colonnes LC optimisées.
NEW! Avantor® ACE® Excel Glycan Column
NEW! Avantor® ACE® Excel Oligo Column
Avantor® ACE Stationary Phase Portfolio
• 17 different stationary phase selectivities based on fully porous inert silica
• Additional 2 stationary phases based on solid core particle technology with extended pH range
• 7 particle sizes with lengths between 30mm – 300mm
• Choice of column id’s between 0.075mm – 30mm
Phase Guide
Kits de développement de méthodes Avantor® ACE®
Les kits de développement de méthodes Avantor® ACE® sont conçus pour maximiser la sélectivité, permettant ainsi une approche puissante et fiable du développement de méthodes UHPLC/HPLC. Basées sur une silice ultra-inerte et à haute efficacité, les phases Avantor® ACE® incluent les dernières avancées en matière de conception de phase stationnaire LC, offrant ainsi aux chromatographistes un plus large choix de sélectivité alternative sans compromettre la stabilité ou la robustesse.
Voir le produit
Avantor® ACE® HILIC
Les colonnes ACE® HILIC ont été spécialement conçues pour les applications HILIC et s'avèrent particulièrement utiles pour la séparation des analytes polaires. Ces colonnes sont disponibles dans trois phases HILIC propriétaires (HILIC-A, HILIC-B et HILIC-N), développées pour permettre aux chromatographistes d'effectuer avec succès des séparations HILIC reproductibles à l'aide d'une approche systématique du développement de méthodes.
Voir les produits
Développement de méthodes - Kit de colonnes Avantor® ACE® et logiciel de développement Chromsword®
Résolvez vos problèmes de développement de méthodes HPLC de manière systématique et efficace - en utilisant des colonnes Avantor® ACE et le logiciel de développement de méthodes ChromSword 2. Le kit de développement de méthodes Avantor® ACE ChromSword comprend 6 phases Avantor® ACE de sélectivité complémentaire, une copie hors ligne de ChromSword 2 avec une licence d’activation de 6 mois et une mine d’informations techniques et d’assistance. La combinaison parfaite pour déployer un protocole de développement de méthodes amélioré au sein de votre laboratoire.
Voir le produit
Avantor® ACE® Equivalence™ C18
Les colonnes Avantor® ACE® Equivalence C18 ont été spécialement développées pour représenter une alternative haute qualité et économique à de nombreuses marques de colonnes HPLC.
Efficacité et reproductibilité excellentes
Disponibles en tailles de particules de 3 ou 5 µm
Voir les produits
Zone de connaissances Avantor® ACE®
En tant que chromatographistes, nous nous consacrons au développement de solutions qui répondent aux besoins de nos homologues exerçant dans des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, des universités, des hôpitaux, des établissements de recherche, des organismes publics, ainsi que dans les secteurs de l'environnement et du contrôle des processus.
Nous avons acquis une solide réputation tant au niveau des prix compétitifs que de l'excellente qualité de nos produits. Cette réputation est renforcée par l'expertise de notre assistance technique et de notre service après-vente.
Nous sommes ravis de partager nos connaissances avec vous par le biais de la zone de connaissances Avantor® ACE®.
Avantor® ACE® Knowledge Zone
Télécharger le guide d'applications complet Avantor® ACE® Contacter l'assistance technique