Calibrage accrédité et réparation des pipettes selon ISO 8655
Rapidité, fiabilité et compétences
Le service de calibrage des pipettes de fournisseurs indépendants de VWR fournit des résultats traçables selon des normes extrêmement exigeantes pour garantir la conformité de vos instruments.
Avantages :
- Service accrédité conformément à la norme ISO 17025
- Qualité certifiée et éprouvée
- Traitement détaillé de la documentation
- Tous les fabricants
- Tous les instruments de manipulation des liquides, y compris la verrerie
- Tout type d'examen, y compris les examens spécifiques au client
- Calibrage selon la norme ISO 8655
- Création du certificat avec données Avant et Après
- Utilisation de pièces de rechange d'origine
Forts de 20 ans d'expérience en étalonnage, réparation et maintenance de pipettes, nous avons créé les programmes d'assurance pour pipettes, un ensemble de services complet conçu pour répondre à vos besoins :
VWR Light – étalonnage économique et réglage
Si vos pipettes sont étalonnées plusieurs fois par an, une maintenance n'est pas forcément nécessaire à chaque étalonnage. Ce programme d'assurance pour pipettes répond à ce besoin et peut facilement être associé aux programmes VWR Care, VWR Eco ou VWR Pro.
VWR Eco – maintenance préventive, étalonnage économique et réglage
Lorsque vous n'avez pas à vous conformer à une norme ISO, VWR Eco est une solution économique pour prendre soin de vos pipettes. Avec un étalonnage final de 2×4 mesures et une maintenance préventive complète, nous garantissons que votre pipette est en parfait état à un coût économique.
VWR Pro – maintenance préventive, étalonnage économique et réglage conformes à la norme ISO 8655
À l'instar de la solution VWR Eco, nous réalisons une maintenance préventive complète pour garantir que vos pipettes sont toujours en parfait état. Nous réalisons par ailleurs un étalonnage final de 3×10 mesures conformément à la norme ISO 8655.
VWR Compliant – programme d'assurance totale BPL/BPF conformément à la norme ISO 8655
Avant d'effectuer la maintenance préventive de votre pipette, un étalonnage initial avec 3×10 mesures sera réalisé. Il sera suivi d'une maintenance préventive et d'un étalonnage final avec 3×10 mesures. Vous recevrez 2 certificats d'étalonnage, un pour l'étalonnage initial et un pour l'étalonnage final.
VWR Care – l'assurance que vos pipettes sont en parfait état
L'étalonnage est une composante habituelle de l'assurance qualité, mais qu'en est-il de la maintenance préventive ? VWR Care est conçu pour nos clients qui effectuent eux-mêmes des étalonnages fréquents sans procèder à une maintenance préventive. Dans le cadre de ce programme, nous nous chargeons de la maintenance préventive sans effectuer d'étalonnage : vos pipettes restent en parfait état mais le respect des spécifications en matière de précision et de répétabilité n'est pas garanti.
Télécharger la brochure PIP plans
Formulaire de commande de calibration
Déclaration de décontamination
Tous nos techniciens sont certifiés et formés par les fabricants et par notre Centre de services aux Pays-Bas. Grâce à notre certification ISO 17025, nous vous proposons un calibrage sur site ou bien chez notre client. VWR est la seule société certifiée sur tous les fabricants de pipettes conformément aux exigences des normes FDA, ISO et GMP/GLP.