Matériel informatique pour salle blanche
Le clavier constituant l'une des zones de la salle blanche les plus difficiles à nettoyer et présentant le niveau de contamination le plus élevé, de nombreux utilisateurs le recouvrent d'un film de protection. Le clavier spécialement développé pour les salles blanches offre plus de confort que les films.
Les claviers sensitifs de salle blanche ne présentent aucun espace creux entre les touches afin de limiter l'accumulation des particules. Le clavier pour salle blanche est totalement scellé et étanche. Il est donc facile à nettoyer et à désinfecter. Composé d'acrylique ou de verre. Convient parfaitement au contrôle des infections.
Les souris de salle blanche offrent exactement les mêmes fonctionnalités qu'une souris de bureau ordinaire. Elles sont cependant scellées et peuvent être totalement immergées dans une solution nettoyante pour leur désinfection. Les souris sont compatibles avec toutes les connexions USB et tous les systèmes informatiques.
Contactez-nous