Combinaisons à usage unique
Les combinaisons à usage unique protègent les opérateurs, ainsi que les produits sensibles. Elles sont spécialement fabriquées pour empêcher toute contamination particulaire, ainsi que la formation d'électricité statique.
Les combinaisons pour salle blanche à usage unique sont fabriquées à base de divers matériaux (Tyvek, polypropylène, tissu respirant en SMS, PE, non tissés, tissu Clean Tough).
Des versions stérile et non stérile des combinaisons pour salle blanche à usage unique avec élastiques aux manches et aux chevilles sont disponibles.
Avec capuche intégrée (sur demande). Des cagoules seules sont disponibles.
Combinaisons à usage unique
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...