Bancs de passage pour salle blanche
Les bancs de passage constituent une barrière fonctionnelle qui sépare différentes zones et permet de contrôler les entrées et sorties des employés, ainsi que le niveau de particules fines en salle blanche et en environnement contrôlé. Les chaussures d'extérieur sont rangées dans les compartiments situés dans les bancs de passage. Les membres du personnel des salles blanches n'ont plus qu'à faire basculer leurs jambes du côté « propre ».
Surfaces d'assise en acier inoxydable compatibles salle blanche, en PE ou en polypropylène (au choix), avec ou sans compartiments à chaussures. 
Les places sont numérotées pour faciliter l'attribution des sièges au personnel. Disponibles avec des panneaux en mélamine à l'avant et/ou modèle personnalisé.