Carnets de notes pour salle blanche
Les carnets de notes pour salle blanche sont fabriqués avec du papier pour salle blanche, traité et conditionné dans des environnements de classe 100 (ISO 5). Ils constituent l'outil idéal pour la prise de notes en salle blanche et environnement contrôlé.
.
La reliure à spirale de la couverture est composée de polypropylène transparent antistatique, sans amides ni silicone. Les encres utilisées pour l'impression présentent de faibles taux de sodium afin de limiter la contamination ionique. Les feuilles à carreaux blanches sont suffisamment opaques pour permettre d'écrire des deux côtés.
.
La reliure à spirale de la couverture est composée de polypropylène transparent antistatique, sans amides ni silicone. Les encres utilisées pour l'impression présentent de faibles taux de sodium afin de limiter la contamination ionique. Les feuilles à carreaux blanches sont suffisamment opaques pour permettre d'écrire des deux côtés.
Carnets de notes
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...