Underwear Standard Quantus
Caractéristiques des sweatshirts :
- Coutures sur toute la longueur pour une fermeture totale
- Antistatique
- Manches longues
- Également disponibles avec manches courtes (T-shirts)
- Poignets élastiques en tricot
- Encolure ras de cou en tricot
- Rabat supplémentaire en tissu pour code barre à l'intérieur
- Apprêt antimicrobien
- Couleur : bleu foncé
- Tissu : microfibre (100% polyester avec fil carbone)
Tailles : XS - XXXL
Caractéristiques des pantalons :
- Antistatique
- Large ceinture élastiquée pour un confort optimal
- Élastique au niveau des chevilles
- Encart/poche supplémentaire en tissu, à droite au-dessous de la ceinture (pour code barre)
- Finition antimicrobienne
Couleur : bleu foncé
Tissus : microfibre (100% polyester avec fil carbone)
Tailles : XS - XXXL