Alcools, désinfectants et détergents
Contec propose une large gamme de produits chimiques aux formules spéciales pour le nettoyage et la désinfection des environnements critiques et stériles. Des solutions de peroxyde d’hydrogène et d’IPA jusqu’aux désinfectants rapides à l’action sporicide validée et à large spectre, Contec vous propose les solutions de nettoyage dont vous avez besoin. Contec propose également une solution détergente stérile neutre, idéale pour les environnements des salles blanches.
Produits évalués
Désinfectant sporicide Contec ProChlor
Contec ProChlor est un sporicide révolutionnaire qui tue 100 % les spores en moins d’1 min. Constitué d'un mélange d'acide hypochlorique et d’eau purifiée, Contec ProChlor est prêt à l’emploi et efficace contre les bactéries, les champignons, les virus et
Désinfectant Contec HydroPure No Residue
Contec HydroPure est un mélange constitué de H2O2 à 6 % et d’eau pour injection ou d’eau purifiée. Efficace contre les bactéries, les champignons et les spores, Contec HydroPure laisse peu de résidus, voire pas du tout. Disponible en version stérile avec
Gamme d’alcools stériles à 70 % Contec
L’IPA à 70 % ou l’éthanol dénaturé de Contec sont disponibles en version filtrée et stérile, conditionnés en spray de 500 ml ou 1 l, ou en flacon de 5 l avec bouchon. Fabriqués dans une salle blanche, filtrés jusqu’à un niveau de 0,2 microns, et avec un d
Détergent Contec NeutraKlean
La désinfection, c’est plus efficace que de prénettoyer une surface. Contec NeutraKlean est un détergent non moussant doux conçu pour les salles propres. Parfait pour le faible niveau de nettoyage nécessaire après des travaux de maintenance, et aussi pour
Livre bancs, articles
Littérature