NeutraKlean - nouveau détergent stérile prêt à l'emploi de Contec
Travaillez l'esprit léger et préservez vos salles propres de catégories A et B grâce à ce nouveau détergent stérile
- N'agresse pas les surfaces : pH neutre, formule avec faibles résidus
- N'agresse ni la peau, ni l'environnement : aucune classification CLP
- Facile à utiliser : sachets faciles à ouvrir, aucune dilution supplémentaire requise, disponible en flacons vaporisateurs de 1 l ou en bidons de 5 l
- Formule avec eau purifiée (Ph. Eur.)
- Irradiation gamma validée, minimum 25 kGy
- Durée de conservation de 2 ans avant ouverture et durée de conservation de 6 mois après ouverture pour le flacon ultra-hermétique de 1 l
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
Désignation | Cdt. | Code art. | Prix | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
Vaporisateur stérile NeutraKlean | 6 × 1 l | 141-1305E | |||
Bidon stérile NeutraKlean | 2×5 l | 141-1306E |