Lingettes et écouvillons pour salle blanche
Contec propose une large gamme d’essuyeurs pour salle blanche conçus pour répondre aux exigences de certains des environnements les plus critiques, dans le monde entier. De nombreux substrats différents pour les essuyeurs, des technologies de pointe, diverses configurations et options de traitement à la fois pour les essuyeurs stériles et non stériles, sec et pré-imprégnés, tricotés et non tissés ou en microfibres. Une gamme d'écouvillons ayant des longueurs, formats de tête et matériaux de base différents.
Produits vedettes
Essuyeurs PROSAT® MBPP avec de l’IPA à 70 % (PS-911)
Ces essuyeurs permettent d’obtenir un degré de propreté exceptionnel, et ils sont imprégnés d'une solution à base d’IPA à 70 % ou d'éthanol dénaturé et de 30 % d’eau déionisée. Ces essuyeurs permettent d'appliquer la solution de manière uniforme et homogè
Anticon® MicroQuilt - essuyeur hybride en polyester & microfibres
Anticon® MicroQuilt combine la propreté d’une lingette en polyester tricotée et les capacités d'absorption et de recueil des particules d'un essuyeurs. C’est l’essuyeur le plus absorbant et le plus propre proposé par Contec.
Essuyeurs PROSAT® en polyester tricoté avec un faible niveau d’endotoxines
Les essuyeurs PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE sont fabriqués à 100 % à partir de polyester tricoté, et ils sont pré-imprégnés d'un mélange d’IPA à 70 % et d’eau pour injection. Chaque lot a été testé avant sa commercialisation, et son faible niveau d’
Gamme d'écouvillons pour salle blanche CONSTIX®
Les écouvillons CONSTIX® constituent une solution à la plupart des défis posés par l’utilisation des écouvillons, car cette gamme propose plus de trente types d'écouvillons uniques en mousse, en polyester, en& coton. Chaque modèle d'écouvillon a une l