Oxivir Plus - Détergent puissant et désinfectant à large spectre
Nettoyage et désinfection en une seule étape, sans compromis sur l'efficacité, grâce à la technologie AHP (peroxyde d'hydrogène accéléré).
- Détartrant efficace, sans traces, retardant le dépôt du tartre
- Désinfectant à large spectre, à action rapide sur les bactéries, les champignons, les levures et les virus
- Écologique : le peroxyde d'hydrogène se dégrade naturellement dans l'eau et l'oxygène
- Sûr pour le personnel : la solution prête à l'emploi n'est pas dangereuse et contient peu de COV
- Peut être utilisé sur des surfaces imperméables et résistantes aux acides, ainsi que sur des tissus
- Disponible en flacon vaporisateur de 750 ml de solution prête à l'emploi ou en bidon de 5 l de solution concentrée