Analyseurs d'humidité
Analyseurs d'humidité avec chauffage de type IR et halogène.
- Performances optimales : répétabilité des résultats avec une précision de l'ordre de 0,005 g, 0,05%
- Simples d'utilisation : facilité de configuration, facilité d'utilisation et coûts réduits d'entretien
- Nettoyage facile et conception robuste moderne pour une durée de vie étendue
- Deux modèles : le modèle MB 23 avec un serpentin infrarouge (sans verre) et le modèle MB 25 avec une lampe halogène