Would you like to log in again?
Réglementations/Normes
Règlementations et normes concernant la qualité de l'eau potable, des eaux d'épuration, des eaux industrielles et des rivières.
Réglementations/Normes
Qualité de l'eau
ISO 6059 Détermination de la dureté totale (calcium et magnésium) - Méthode titrimétrique avec l'EDTA
ISO 6058 Détermination du calcium - Méthode titrimétrique avec l'EDTA
EN ISO 9963-1 Détermination de l'alcalinité et du composites - Partie 1
EN ISO 9963-2 Détermination de l'alcalinité et du carbonate - Partie 2
ISO 9297 Détermination des chlorures - Titration avec nitrate et chromate d'argent comme indicateur (méthode Mohr)
ISO 7393-1 Détermination du chlore libre et du chlore total - Partie 1 : Méthode titrimétrique avec N,N-diethylphenylene-1,4 diamine
ISO 7393-2 Détermination du chlore libre et du chlore total - Partie 2 : Méthode colorimétrique avec N,N-diethylphenylene-1,4 diamine
ISO 15705 Détermination de la DCO - Méthode de microdosage
ISO 6060 Détermination de la DCO
ISO/CD 25814 Détermination de l'oxygène dissous - Méthode électrochimique avec une sonde DO
ISO/DIS 7887 Vérification et détermination de la couleur
ISO 7027 Détermination de la turbidité
ISO 10359-1 Détermination des fluorures - Partie 1 : Méthode électrochimique avec ISE (pour eaux potables ou peu polluées)
ISO 5664 Détermination de l'ammonium - Méthode par distillation et titrimétrie
ISO 10523 Détermination du pH
ISO 27888 Détermination de la conductivité
ISO 11923 Détermination matériaux en suspension par filtration à l'aide de filtres en fibre de verre