Matières en suspension
VWR propose une gamme étendue de produits pour mesurer la qualité de l'eau du point de vue des matériaux en suspension.
- Méthode rapide avec analyseurs d'humidité
- Méthodes par centrifugation ou filtration selon les normes européennes
- La méthode utilisée pour éliminer les solides volatiles en suspension dans les substances principalement inorganiques ou les solides fixes implique d'utiliser un four et une balance analytique.
Analyseurs d'humidité
Analyseurs d'humidité avec chauffage de type...