Réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire NOUVEAU
VWR offre un large choix de réfrigérateurs de laboratoire et de freezers, qui sont sûrs, fiables et qui disposent d'un bon rendement énergétique.
Les réfrigérateurs de laboratoire et les congélateurs permettent un stockage sûr et fiable des substances volatiles ou inflammables, des réactifs, des produits chimiques, des produits dangereux et des échantillons, pourvu qu'ils disposent d'un intérieur sans étincelle, pour réduire le risque d'explosions internes.
Lors de l'achat d'un réfrigérateur ou d'un congélateur, il faut prendre en compte non seulement la taille de l'emplacement où il sera situé, mais aussi le nombre d'étagères dont vous avez besoin, et également, le type de porte, le côté d'ouverture de la porte, et le degré de sophistication dont l'alarme disposera. VWR offre un large choix de réfrigérateurs et de congélateurs de différentes capacités et températures. En complément, VWR propose des consommables associés provenant de tous les principaux fournisseurs ou de la gamme VWR Collection.
Sélection de produits
Réfrigérateurs
Les réfrigérateurs de laboratoire sont importants pour la précision des températures et la sécurité en cas d'utilisation de solvants...
Congélateurs
Toutes formes, tailles et températures, avec la même sécurité et la même précision...