Moteurs Masterflex L/S & I/P avec communication et réseau avancés
Un contrôle de la pompe jamais égalé
De nouvelles caractéristiques pour sélectionner les moteurs Masterflex L/S & I/P
- Options Ethernet/IP
- Options Profibus
- Bluetooth
- Surveillance basée sur le Cloud
Toutes ces unités bénéficient de la technologie de capteur d’ouverture de tête Masterflex, et elles peuvent accueillir toute la gamme de têtes de pompe Masterflex® L/S® ou I/P® , et elles ont recours à des tuyaux fabriqués à partir d’un très grand choix de matériaux performants pour l’industrie.
Commandes de l’automatisation des processus
Intégrez sans difficulté votre pompe aux systèmes déjà existants
- Le protocole classique de l’industrie via Ethernet/IP
- Compatibles avec les systèmes avancés actuels de commande automatisée
- Electronic Data Sheet (EDS) fournis sans frais supplémentaires
Surveillance à distance
Commandez votre pompe à distance
- Surveillez votre pompe depuis une tablette ou un smartphone compatible iOS via Bluetooth
- Contrôle sur le Cloud via connexion Ethernet pour la vérification des pompes et l’alarme
- Protocole USB pour la connectivité et les communications par PC
Vous avez besoin de davantage d'informations ou d'aide pour sélectionner le produit le plus approprié pour votre application ?
Nos experts sont prêts à vous aider.