Pompes péristaltiques Masterflex® L/S® Series
Polyvalence et précision
Des pompes précises et fiable, avec une excellente connectivité, qui permettent d'avoir un contrôle total.
Plage de débit : 0.00005 à 3400 mL/min
Les pompes péristaltiques Masterflex L/S Series disposent de vitesses définies et variables, et donc un entraînement haute précision pour un contrôle et une distribution exacts du débit. Idéales pour les utilisations en laboratoire, pour les processus et sur le terrain.
Caractéristiques et avantages des pompes de la gamme Masterflex® L/S
Nos pompes de la gamme L/S sont plébiscitées pour leur précision élevée et leurs performances reproductibles, en plus des fonctionnalités avancées que l'on attend aujourd'hui dans le domaine biopharmaceutique et les autres applications sensibles, dont : la précision élevée, le débit et la distribution de précision.
Les caractéristiques et avantages de nos produits incluent :
- Efficacité volumétrique élevée
- Le liquide n’entre en contact qu’avec les tuyaux
- Capacité à fonctionner à sec avec de l’air entrant
- Modèles multi-canaux s’il faut éviter les pulsations
- Clavier de commande intuitif
- Tension universelle
- Guide de démarrage rapide pour accélérer l'installation
- CRemplacer les tuyaux prend 30 secondes
- Panneau avant insensibles aux éclaboussures
- Débit de direction de pompe réversible
- Contrôle du débit de précision
Nos pompes sont faciles à utiliser, facile à entretenir, et conçues dans le souci de l’ergonomie, pour une utilisation idéale en laboratoire.
Trouvez plus de 20 formulations de tuyaux pour pompes parmi les formats compatibles de la gamme 10 L/S. Conçues avec précision pour les pompes péristaltiques Masterflex®, pour la précision la plus élevée et une longévité maximale.
Composants de pompe Masterflex L/S Series
Réimager la gestion des fluides
NOUVELLE technologie de capteur intégrée, écran tactile intuitif et surveillance à distance MasterflexLive® pour l'industrie biopharmaceutique de demain
Pompe de traitement Masterflex L/S® MasterSense™, avec MasterflexLive®
Performances précises et reproductibles qui sont rapides et faciles à configurer et à programmer, boîtier en acier inoxydable IP66
Un système de pompe de paillasse en acier inoxydable IP66 très précis pour les applications de dosage, de distribution et de remplissage/finition
Pompe Masterflex L/S® MasterSense™, avec MasterflexLive®
Haute précision, contrôle de débit reproductible et performances fiables, vous pouvez tout avoir dans un seul encombrement
Services et outils personnalisés
Solutions d'ingénierie personnalisées
Un partenariat sur les pompes fabriquées sur-mesure, pour faire du rêve réalité, depuis plus de 50 ans.
En savoir plus
Tuyaux de longueur personnalisée à la demande
Nous possédons la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins, et vous faire gagner du temps et de l’argent. Choisissez votre type, votre longueur et votre quantité de tuyaux.
En savoir plus
MasterflexLive®
Grâce à MasterflexLive®, vous avez un contrôle en temps réel de l’ensemble des paramètres de votre pompe.
En savoir plus
Masterflex à usage unique
Votre source d'assemblages de biotransformations à usage unique, stériles
En savoir plus
Vous avez besoin de davantage d'informations ou d'aide pour sélectionner le produit le plus approprié pour votre application ?
Nos experts sont prêts à vous aider.