MasterSense™ Smart Peristaltic Pumps
Conçue pour les applications de processus critiques d'aujourd'hui et l'industrie biopharmaceutique de demain
Comparez les options de pompeIntuitive and innovative
- Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
- Store and recall standard protocols ensuring continuity
- Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation and program input, even with wet gloves on!
- The MasterSense drives offer 3 tiers of access, allowing for varying levels of programming all password protected, adhering to GMP best practices
Easy and accurate
- Operational modes include continuous run, volume dispense and time dispense
- Batch control and interval/off time in volume and time modes
- Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
- Graphical indicator lets you know when tubing is optimally calibrated
Connected and smart
- MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all MasterSense™ pump systems
- With MasterflexLive, you can choose notifications to alert you to changes in operating conditions and error messages 24/7
- Over-the-air firmware updates ensure your pump system has the latest software updates, without returning to the manufacturer
- Integrated sensors monitor air pressure to reduce the amount of foam in the media
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Surveillez votre processus à distance, sauvegardez vos programmes en toute sécurité, et garantissez votre conformité avec la loi
Options à distance MasterflexLiveComparez les pompes MasterSense
![]() |
Pompe de processus Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma
|
débit maximal 0,65 à 42 LPM |
pression jusqu’à 35 psi |
Connectivité EtherNet/IP, Profibus, plus MasterflexLive ou contrôle analogique à distance |
![]() |
Moteur Masterflex® L/S® MasterSense™
|
débit moyen 0,001 à 3400 mL/min |
pression jusqu’à 150 psi (10.3 bar) |
Connectivité EtherNet/IP ou Profibus, plus MasterflexLive ou contrôle analogique à distance |
Davantage d'options de pompage grâce au fonctionnement avancé par écran tactile
![]() |
Pompes numériques multicanaux Ismatec® Reglo
|
Faible débit 0,0001 à 68 mL/min *en fonction du type de cartouche |
pression jusqu’à 35 psi |
Connectivité MasterflexLive ou contrôle analogique à distance |
![]() |
Ismatec Reglo Digital Miniflex® Pompes
|
Faible débit 0,004 à 365 mL/min |
pression jusqu’à 35 psi |
Connectivité MasterflexLive ou contrôle analogique à distance |
![]() |
Moteur de pompe à engrenage numérique Ismatec Reglo
|
Débit moyen 1,7 à 5850 mL/min |
pression jusqu’à 300 psi (20.7 bar) |
Connectivité MasterflexLive ou contrôle analogique à distance |
![]() |
Moteur de pompe à piston numérique Ismatec Reglo
|
Faible débit 0,025 à 75 mL/min |
pression jusqu’à 100 psi (6,9 bar) |
Connectivité MasterflexLive ou contrôle analogique à distance |
Trouvez votre système de pompe complet
L’outil de sélection des pompes Masterflex cible rapidement vos besoins
Démarrez dès maintenant