La titration avec les produits chimiques et les solutions Merck
La titration est une analyse chimique quantitative permettant de déterminer la concentration inconnue de n’importe quelle substance. En fonction de la substance que vous souhaitez analyser, on peut utiliser différentes réactions de titrations. On utilise la titration acido-basique pour procéder à l’alcalimétrie ou l’acidimétrie. On utilise la titration redox pour la bromatométrie, la cérimétrie, la chromatométrie, la chromométrie, l’iodométrie, la permanganométrie, la titanométrie et la ferrométrie. On utilise la précipitation pour déterminer la concentration du nitrate d’argent, appelée également argentométrie. La titration complexométrique est particulièrement intéressante pour la détermination d’un mélange d’ions métalliques différents dans une solution.
En fonction du type de réaction de titration, on peut utiliser différents milieux :
- Aqueux
- Non-aqueux
- Titration à deux phases
La gamme Merck pour la titration est constituée des produits suivants :
- Titripur® pour la titration volumétrique
- Aquastar® pour la titration karl Fischer
- Titriplex® pour la titration compléxométrique
- Concentrés Titrisol®
- Solution intelligente d’emballage Titripac®
- Smartchemicals pour l’automatisation avec les instruments Mettler Toledo
- Réactifs 3S pour l’automatisation avec les instruments Metrohm
Solutions volumétriques Merck Titripur®
Une pureté, une qualité et une fiabilité exceptionnelles pour l’analyse des métaux ou des impuretés, les tests ou la détermination de la concentration.
Solutions volumétriques Merck Titripac®
La solution innovante d’emballage de Merck qui fait gagner du temps, de l’argent, et qui protège l’environnement. Gagnante du prix Green Good Design Award 2016.
Étalons volumétriques Merck
Les étalons volumétriques Certipur® sont fiables et ce sont des standards certifiés qui garantissent des résultats de titration précis.
Merck SmartChemicals pour systèmes Mettler Toledo
Supelco® SmartTitrants et Supelco® SmartStandards sont les derniers développements de Merck en matière de technologie de titration.
Produits chimiques Merck 3S pour systèmes Metrohm OMNI
3S est une solution intelligente d’emballage protégée par un scellage unique. On a un transfert automatique des données entre le bouchon et le titrateur Metrohm OMNI par RFID (identification par radiofréquence).
Indicateurs Merck
Un indicateur acido-basique ou un indicateur de pH est un agent de coloration qui change de couleur à l'écran