Découvrez comment les produits Pall peuvent vous aider à envoyer ces criminels derrière les barreaux
La contre-pression de Barry vaincueIl a été démontré que les filtres-seringues wwPTFE Pall Acrodisc® PSF prolongent de plus de 40 fois la durée de vie des colonnes sans augmenter de manière significative la contre-pression, permettant ainsi de faire des économies sur le remplacement des colonnes. La zone de filtration des produits Acrodisc est plus efficace que celle d'autres produits et rend la filtration rapide et facile, ce qui est particulièrement utile pour préparer plusieurs échantillons. |
|||
Alice et Patty arrêtées dans leur élanLe nettoyage et le dégazage des phases mobiles, effectués grâce à Pall SolVac®, prolonge la durée de vie des colonnes tout en maintenant la qualité et la cohérence des résultats. Contrairement aux entonnoirs de filtration en verre, SolVac est facile à utiliser grâce à son joint magnétique breveté. Il permet d'éliminer les étapes de lavage et de transfert, et de réduire au maximum le risque de fuite grâce à une aspiration directe à partir du flacon de solvant. |
|||
Les particules de Patty ne passeront pasAvec les filtres-seringues wwPTFE Pall Acrodisc® PSF, vous pouvez vous assurer que Carolina jouit d'une longue et heureuse vie et que vos résultats sont toujours de haute qualité ! |
|||
Les substances extractibles d'Eddie éradiquéesLa gamme Acrodisc MS est faite sur mesure pour des applications de spectrométrie de masse. Sa membrane en PTFE perméable à l'eau et le matériel en polyéthylène garantissent des niveaux de substances extractibles extrêmement bas, en réduisant la suppression/le développement des ions. |