Les Pall-Vengers à la rescousse : la guerre est déclarée !
Le MicroFunnel vous aide à diminuer les risques de faux négatifs et de rappels potentiels tout en offrant quelques avantages intéressants. Tout d'abord, les graduations se trouvent à l'extérieur de l'entonnoir, et non à l'intérieur, ce qui signifie que les micro-organismes présents dans l'échantillon ne sont pas piégés : les risques de faux négatifs sont ainsi éliminés. Ensuite, la fonction par simple pression « Easy Squeeze » facilite la tâche du technicien de laboratoire pour accéder à la membrane et réduit les risques de déchirure de la membrane tout en la protégeant. Après filtration, la partie inférieure peut même être retirée, remplie avec le milieu choisi et directement incubée. Cela permet d'éliminer par la même occasion le besoin de retirer la membrane et la plaque.
Pour ceux qui ont besoin de flexibilité : l'entonnoir Sentino est jetable et peut être utilisé pour placer le même échantillon de test sur différents milieux : un vrai gain de temps et d'argent !
Demandez une démonstration gratuite Demandez un échantillon gratuitLes membranes de microbiologie Pall réduisent également les risques de faux négatifs grâce à une technologie de membrane qui optimise la récupération microbiologique. En outre, ses lignes de grille à matrice en pointillés n'empêchent pas la croissance des colonies contrairement aux marquages pleins.
Le nouveau collecteur microbiologique Pall optimise les tests sans sacrifier la propreté. Il peut être facilement démonté pour le nettoyage ainsi que pour l'autoclavage. Sa modularité garantit que même un collecteur à 6 emplacements peut être placé dans un autoclave standard pour paillasse. Sa conception élimine également le reflux et l'extraction d'air. Ces éléments contribuent à réduire les risques de contamination croisée et de faux positifs, lesquels pourraient entraîner de nouveaux tests et traitements, ou pire encore : la mise au rebut de lots de produits parfaitement utilisables !
Du point de vue de son utilisation, le collecteur est extrêmement facile à manier et peut même être réglé pour être positionné à gauche ou à droite de la pompe à vide afin de faciliter la tâche du technicien. Le distributeur de membranes Sentino, la pompe Sentino pour les tests sans vide et l'ensemble de la gamme Sentino ont été conçus avec la simplicité d'utilisation et le flux de travail à l'esprit, ce qui facilite la tâche de vos techniciens.
La bataille a-t-elle été remportée par les justiciers ou les suspects inhabituels continueront-ils à sévir dans les laboratoires de CQ microbiologique ?