Les solutions 3M pour l'industrie pharmaceutique
Solutions pour la santé et la sécurité pour l'industrie pharmaceutique.
Vous pouvez vous fier à 3M pour équiper les professionnels de la santé et de la sécurité grâce à des solutions d'équipements de protection individuelle destinées au monde multifacettes de la fabrication de produits pharmaceutiques.
Processus et tâches principales dans la fabrication de produits pharmaceutiques :
Ingrédients pharmaceutiques actifs
Aide les leaders en matière de santé et de sécurité grâce aux avancées les plus récentes en matière d'équipements de protection individuelle lorsqu'ils relèvent le défi consistant à maîtriser les risques présents sur leur lieu de travail, en proposant notamment des EPI ultra-performants dont les VLEP sont inférieures à 1μg/m3.
Formulation et emballage
Tire parti des innovations en matière d’équipement de protection individuelle afin de maîtriser les risques professionnels pour la santé et la sécurité pendant la formulation et l’emballage des médicaments.
Entretien et nettoyage
Fournit des solutions d’EPI pour maîtriser les risques professionnels pendant des activités d’entretien, dont la décontamination ou le nettoyage de salles blanches ou les installations de production à l'aide d’agents nettoyants dangereux, comme l’acide peracétique et le peroxyde d’hydrogène.
RISQUES LES PLUS COURANTS DANS LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES :
  • RISQUES POUR LE SYSTÈME RESPIRATOIRE
  • EXPOSITION AU BRUIT
  • EXPOSITION DE LA PEAU
  • LÉSIONS DES YEUX ET DU VISAGE
  • TRAVAIL EN HAUTEUR
  • IGNITION 
Semi masques réutilisables 3M™ Secure Click™ de la gamme HF-800
Bénéficiant de caractéristiques intelligentes et intuitives, le masque respiratoire réutilisable 3M Secure Click de la gamme HF-800 est simple, confortable et fiable. La nouvelle gamme 3M Secure Click dispose d'un système de connexion à filtre/cartouche simple et rapide. Celui-ci fonctionne comme une ceinture de sécurité. Il suffit tout simplement d'aligner les raccords et de pousser jusqu’à ce que vous entendiez un clic et que vous constatiez que les filtres et les cartouches sont correctement positionnés.
3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-800
Le TR-800 est un masque respiratoire à ventilation assistée turbo à sécurité intrinsèque de la gamme 3M Versaflo. Associé à la famille Versaflo de casques, filtres et accessoires, le TR-800 protège de toutes sortes de gaz et de particules. Le confort est maximisé grâce à trois débits sélectionnables par l’utilisateur et à un débit d’air contrôlé.
Écouteurs 3M™ PELTOR™ LiteCom
Les écouteurs 3M PELTOR LiteCom sont un casque anti-bruit à environnement intégré pré-programmé à communication à deux voies qui vous aide à communiquer efficacement malgré un niveau de bruit extrêmement élevé.
Bouchons d'oreilles 3M™ E-A-R™ Express™
Les bouchons d’oreilles 3M E-A-R Express sont nos bouchons d’oreilles jaune et bleu facilement reconnaissables avec pointe en mousse préformés et ergonomiques pour assurer le confort. Ils sont capables de réduire le niveau de bruit pour le ramener 28 dB et ils sont munis d'une tige d'insertion hygiénique.
Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400
Les lunettes de sécurité 3M SecureFit de la gamme 400 sont constituées de verres sans monture et de larges branches flexibles, pour une protection fiable des côtés, et on les utilise fréquemment en combinaison avec des casques protège-oreilles. Les branches bénéficient également de la technologie de branches à diffusion de la pression 3M, qui permet aux branches de ces lunettes de sécurité de s'ajuster individuellement à chaque morphologie, pour un ajustement sûr et confortable pour l’utilisateur. Empêche les lunettes de glisser au cours des mouvements. Le protège-sourcils contouré épouse confortablement le front et contribue à fournir une protection supplémentaire contre les particules volantes. Pont de nez souple pour un ajustement confortable. Disponibles avec 7 options de verres différentes.
Système de test électronique 3M™ pour stérilisateurs vapeur (ETS)™
ETS est un outil de test électronique facile à utiliser qui fournit des informations complètes, objectives et indépendantes sur les variables critiques du processus de stérilisation à la vapeur dans lequel il est utilisé. ETS constitue une alternative innovante aux traditionnels packs de test Bowie-Dick et dérivés.
Tapis ultra-propreté 3M™ Nomad™ 4300
Ce tapis de contrôle des contaminations est un tapis de sol à usage unique et qui attire la poussière, constitué de 40 feuilles revêtues d'un adhésif sensible à la pression. Il a été conçu pour contribuer à protéger les zones propres, lorsque la propreté et l’hygiène constituent des facteurs critiques. Il peut vous aider à bénéficier de la certification ISO14644-1 Classe 4 à 8 pour les salles blanches.
Marquage de voie et étiquettes d'avertissement de danger
Un ruban polyvalent. Que vous réalisiez un marquage sur un mur, une conduite ou un quai de chargement, 3M vous propose le produit durable, flexible et aux couleurs vives dont vous avez besoin pour vous aider à maximiser la visibilité et la sécurité de votre flux de travail sur votre lieu de production ou dans votre entrepôt.
  • Peut s’utiliser pour les zones à faible ou fort trafic
  • Facilite le marquage au sol qui est également rapide à changer
  • Rapide et facile à appliquer
  • S’enlève en une seule pièce et de manière impeccable de nombreux types de surfaces
  • Haute visibilité sur le long terme et résistance à l’abrasion