Merck pour l'industrie pharmaceutique
Sur cette page, vous trouverez des notes d’application analytiques pour l’industrie pharmaceutique qui vous aideront à trouver l’outil idéal pour une large gamme de techniques..
Ces notes d’application Merck présentent toutes les informations techniques pertinentes dont vous avez besoin pour appliquer et réussir votre méthode. On peut facilement télécharger au format PDF l’ensemble de ces notes d’application.
La technologie Fused-Core® derrière nos colonnes Ascentis® Express offre une vitesse et une efficacité maximales sur les deux systèmes UHPLC et HPLC. Les particules Fused-Core® offrent un chemin de diffusion beaucoup plus court par rapport aux particules totalement poreuses tout en réduisant l'élargissement du pic. Cela permet d'obtenir des efficacités très élevées, généralement 40 % plus élevées par rapport aux particules totalement poreuses de la même taille. Les colonnes Ascentis® Express sont disponibles avec des particules de 2, 2.7 et 5 μm et avec une très large gamme de chimies de colonnes.
Les colonnes HPLC et UHPLC BIOshell™ offrent une vitesse et une efficacité maximales pour la séparation des biomolécules sur les deux systèmes UHPLC et HPLC. Les particules de silice superficiellement poreuses (PSP) Fused-Core®, aux pores d'une taille de 90 A à 1000 A, permettent une meilleure séparation des glycanes et des très grandes protéines. Plus particulièrement, des pores d'une taille de 1000 A montrent un très clair avantage sur les pores classiques de 300 A pour la séparation de très grandes protéines dans le développement de médicaments biothérapeutiques tels que les anticorps monoclonaux (mAbs) ou les protéines aux poids moléculaires supérieurs à 100 kDa.
Les méthodes d'analyse pour les échantillons pharmaceutiques doivent suivre des règles strictes. Les colonnes coiffées PurospherR STAR RP-18 conviennent parfaitement à cette exigence et sont le meilleur choix pour les colonnes L1 énumérées dans la Pharmacopée américaine (USP).
Merck sait que seuls les produits d'analyse les plus précis feront l'affaire. C'est pourquoi nous proposons la gamme de colonnes d'analyse GC Supelco qui vous donne l'exactitude, la précision, et la constance dont vous avez besoin.
Les nouvelles colonnes Chromolith® WP300 sont spécialement conçues pour les bio-applications. Ces colonnes de silice monolithique à larges pores (300 Å) sont constituées d'un seul barreau continu de silice poreuse de haute pureté qui est ensuite greffée avec un groupement C18, C8, C4 ou Protéine.
Avantages des colonnes préparatives :
- Une bio-récupération élevée et des sélectivités spécifiques pour les biomolécules
- Des séparations à grande vitesse possible
- Une durée de vie des colonnes sensiblement plus longue
- Une résistance élevée au colmatage de la colonne
- Des réductions de coûts grâce à un débit d'échantillons supérieur et à la durabilité de la colonne
Voir les spectrophotomètres Spectroquant®
Les solvants Prepsolv® de Merck sont conçus pour faciliter la transition entre séparations analytiques et séparations préparatives et sont fabriqués en prenant en compte les exigences spécifiques de la chromatographie préparative. Ils se caractérisent par un résidu d'évaporation extrêmement bas (< 1 mg/l) et une faible teneur en eau. La qualité de ces solvants assure un rendement du produit et une protection des colonnes optimaux. La gamme complète de systèmes de retrait garantit que les solvants puissent toujours être utilisés en toute sécurité et facilement sans risque de contamination.
Notes d'application Merck pour les entreprises pharmaceutiques
Chromatographie
Impact des additifs pour phase mobile sur la sensibilité de la LC-MS démontré à l’aide des cannabinoïdes des épices
Comparaison de l’appareil Supel™ BioSPME 96 broches pour la technique de dialyse à l’équilibre rapide pour la détermination de la liaison protéique plasmatique
Analyse HPLC des antidouleurs sur Ascentis Express
Trucs et astuces HPLC - préparation de la phase mobile
Application HPTLC pour passiflora incarnata
Analyse LC MS du sorbitol et du mannitol sur SeQuant ZIC HILIC
Flux d’analyse de la cartographie des peptides sur l’adalimumab
Préparation des échantillons du sérum avant la détermination de la testostérone libre
Analyse UHPLC-MS des N-glycanes libérés dans les IgG humaines sur une colonne LC en carbone Supel™
Analyse ascendante UHPLC-MS du trastuzumab sur une colonne C18 Peptide BIOshell™A160
Flux de travail de l’analyse du polysorbate 80 dans une formulation d’Erbitux®
Analyse HPLC CHROM du létrozole et de ses impuretés
Détermination de l’éphédrine HCl et de la pseudoéphédrine HCl
Environment
Détermination SQ ultra-sensible du silicate dans de l’eau de procédé et de chaudière clean
Karl Fisher
L’eau dans les antibiotiques
L’eau dans les lyophilisats
L’eau dans l’acide acétylsalicylique
Microbiologie
EN 17141 Impact sur la validation ISO 14698 des échantillonneurs d’air MAS-100
Étude sur le test de remplissage des milieux sur la filtrabilité à froid.
Échantillonnage de l’air actif à l’aide de la gélose tryptone soja
Filtre à particules pour sortie d’air des échantillonneurs d’air viable MAS-100 NT
Mesure de l’efficacité de la stérilisation à l’autoclave