Analyse de l'humidité
VWR offre une sélection d'analyseurs d'humidité à chauffage infrarouge ou halogène, ou dotés d'éléments chauffants en métal, céramique ou quartz, pour les mesures de routine et de précision.
- Chauffage infrarouge, sans verre (MB23), halogène pour des résultats rapides (MB25), éléments chauffants avec fenêtres en verre ou en aluminium (MA35)
- Analyseurs d'humidité haute précision : halogène (MB35, MB45, MA100), éléments chauffants céramique ou quartz (MA100 et MA150)
- Plusieurs versions certifiées (OCE) sont disponibles pour un usage en métrologie légale
Sélection de produits
Balances de mesure d'humidité
Une sélection de balances de mesure d'humidité...
Coupelles de pesée et de séchage
Solides coupelles en aluminium, compatibles avec la plupart des analyseurs d'humidité et des séchoirs. Sans huile et effilés pour un rangement facile...