Cassettes de tubes Masterflex® Ismatec® : types CA et MS/CA
Les cassettes Ismatec Click 'n' Go™ permettent un remplacement facile et rapide des tubes pour les pompes péristaltiques. Deux types de cassettes de tubes sont disponibles :
- Les cassettes de style CA pour les tubes péristaltiques à deux arrêts ( tubes CA)
- Les cassettes de style MS/CA pour les tubes* péristaltiques à trois arrêts (tubes MS/CA)
*le nouveau type de tubes compatible avec les cassettes MS/CA ne peut être disponible que sous forme de tube à deux arrêts. La convention de dénomination change de tube « à 3 arrêts » à « MS/CA ».
Les cassettes CA
Les grandes cassettes CA sont adaptées pour l’utilisation avec les pompes péristaltiques très précises, à faible écoulement, des séries IPC et IPC-N. Les cassettes CA acceptent les tubes péristaltiques à deux arrêts avec un espace de 152 mm entre les bouchons. La plage des tailles de tubes adaptées s’étendent de 0,13 à 3,17 mm de diamètre intérieur. Les cassettes CA équipées d’un levier de pression permettent de régler une pression de tube différente pour chaque canal. Une pression de tube réglée de manière optimale peut être fixée en fonction de l’application, du matériau et du diamètre du tube. Pour maintenir des débits constants, il peut être nécessaire de régler de temps à autre la pression du tube. L’utilisation de cassettes équipées d’un levier de pression augmente généralement la pression différentielle maximale atteignable par une pompe péristaltique.
Lors de la commande de cassettes CA, les adaptateurs de remplacement pour les cassettes CA ne sont pas fournis et doivent donc être commandés séparément.
Les cassettes CA sont adaptées pour :
- les tubes péristaltiques (CA) à deux arrêts
- un espace de 152 mm entre les bouchons du tube
- un diamètre intérieur du tube de 0,13 à 3,17 mm
À noter : Les adaptateurs 07618-65 ne sont pas fournis avec les cassettes et doivent donc être commandés séparément.
Les cassettes MS/CA
Les petites cassettes MS/CA sont adaptées pour l’utilisation avec la série Reglo et quelques têtes de pompe (têtes MS/CA) pour la famille de pompes BVP et MCP. Les cassettes MS/CA acceptent les tubes (MS/CA) péristaltiques à trois arrêts avec un espace de 72 mm entre les bouchons. Le tube plus récent adapté à ces cassettes n’est équipé que de deux bouchons et est appelé « tube MS/CA ». La plage des tailles de tubes adaptées s’étendent de 0,13 à 3,17 mm de diamètre intérieur. Les cassettes MS/CA équipées d’un levier de pression permettent de régler une pression de tube différente pour chaque canal. Une pression de tube réglée de manière optimale peut être fixée en fonction de l’application, du matériau et du diamètre du tube. Pour maintenir des débits constants, il peut être nécessaire de régler de temps à autre la pression du tube. L’utilisation de cassettes équipées d’un levier de pression augmente généralement la pression différentielle maximale atteignable par une pompe péristaltique. Les cassettes MS/CA standards sont livrées sans levier de pression. La pression constante est appliquée avec un ressort en acier inoxydable pré-installé.
Les cassettes MS/CA sont adaptées pour :
- les tubes péristaltiques (MS/CA) à trois arrêts
- un espace de 72 mm entre les bouchons du tube
- un diamètre intérieur du tube de 0,13 à 3,17 mm