Réduisez la pulsation, doublez le rendement du moteur, et améliorez la précision avec des kits de tuyaux en double Y
Réduisez la pulsation, doublez le rendement du moteur, et améliorez la précision avec des kits de tuyaux en double Y
Les kits de tuyaux en double Y sont munis de deux connexions en « Y », assemblées pour former une configuration de tuyaux à canal divisé. Le fait de diviser les canaux permet à deux canaux de tuyaux de passer à travers une pompe, ce qui double efficacement le débit. On utilise habituellement les kits en tuyaux en double Y avec soit deux têtes de pompes empilées l’une sur l’autre, soit une tête de pompe spécialement conçue pour les kits de tuyaux en double Y. Lorsque la pompe est en fonctionnement, un canal « aspire » du point d'unification en amont, alors que l’autre canal « pousse » vers le point d'unification en aval, ce qui divise par nature la voie d'écoulement. Non seulement le fait de diviser la voie d'écoulement fournit deux sorties à la pompe (si la largeur de la voie d'écoulement n’est pas rétrécie), mais cela fait aussi diminuer considérablement la pulsation en aval, tout en augmentant la précision de la distribution. De plus, ajouter un canal supplémentaire à un moteur de pompe est une procédure très simple qui ne nécessite pas de prise électrique.
Kits de tuyaux en double Y Masterflex®
Les kits de tuyaux en double Y Masterflex sont capables de doubler de débit tout en réduisant potentiellement la pulsation à hauteur de jusqu’à 90 pour cent, ce qui augmente la précision du débit. On peut y parvenir en décalant les rotors dans chaque canal et les résultats dans le modèle de débit vert du diagramme (affichés à droite). L’un des canaux aspire le liquide alors que l’autre pousse simultanément ce liquide vers l’extérieur pour obtenir un débit plus régulier lorsque les canaux sont réunis en aval. Dans l’idéal, on réduit les pulsations quand la formation de mousse ou la sensibilité à la pression (dans certains capteurs de fluide, par exemple) posent problème, ou bien pour obtenir une meilleure précision de remplissage. Le fait de décaler les rouleaux réduit aussi efficacement le volume des poches de liquide observées en amont, ce qui entraîne une résolution et une reproductibilité meilleures dans les volumes distribués, ainsi que moins de déchets potentiels dus aux surdosages.
Alternativement, on peut faire diminuer les forces de cisaillement mécanique dues aux occlusions répétées en faisant fonctionner le moteur avec la même sortie de volume, mais avec des TR/MIN moindres. Avec deux canaux de pompe, la sortie est doublée, de sorte que si l'on diminue la vitesse de moitié, on obtient le même débit que lorsqu'une seule tête de pompe fonctionne normalement. Le fait de diminuer les TR/MIN réduit également l’action globale du cisaillement sur le fluide. C’est un avantage pour les cellules vivante, les grosses molécules, d’autres matériaux biologiques, certaines boues, ou d’autres liquides où des particules molles ou solides de diverses tailles (plus petite que le diamètre intérieur des tuyaux, bien sûr) sont en suspension.
Options à envisager lorsqu’on augmente le nombre de canaux avec un seul moteur
Masterflex propose quelques solutions permettant d’augmenter le nombre de canaux de pompe actifs pour un seul moteur. Premièrement, assurez-vous que le moteur Masterflex est capable de supporter le couple nécessaire à deux (ou quatre) canaux en même temps. C’est plus facile à déterminer par la vitesse maximale sur les moteurs Masterflex L/S®. Si cette vitesse maximale est de 100 tr/min, le moteur peut prendre en charge jusqu'à quatre têtes de pompe. Si le moteur tourne à une vitesse maximale de 600 tr/min, il peut en supporter deux. Les moteurs Masterflex I/P® peuvent accueillir jusqu’à deux canaux.
Têtes de pompe empilées
Si l'on utilise les assemblages de tuyaux en double Y Masterflex avec les rouleaux décalés de deux têtes de pompe Masterflex L/S Easy-Load®, Easy-Load II ou I/P Easy-Load empilées l'une sur l’autre, on réduit la pulsation et on améliore la précision de la distribution péristaltique. Lorsque ces têtes sont empilées, le rouleau placé sur les têtes adjacentes est décalé. Alors que l'un des rouleaux fait passer le liquide à travers l’un des canaux des tuyaux en double Y, l’autre rouleau pousse ce liquide à travers l’autre canal. Il en résulte un débit global plus régulier (comme décrit ci-dessus) alors que l’action d'aspiration entre les poches de liquides dans une pompe péristaltique est compensée pour l’aval par l’autre canal de liquide.
Tête de pompe Masterflex UltraPharm™
Une précision plus élevée pour le dosage et la distribution constituent la clé dans de nombreuses applications de biotraitement, et une autre option ici est constituée par la tête de pompe Masterflex UltraPharm. Munie des rouleaux décalés et de l’engrenage planétaire équipé des kits de tuyaux en double Y de la marque Masterflex L/S, la tête de pompe Masterflex UltraPharm a une action de pompage douce et à faible pulsation, avec un dosage et un débit ultra-précis, afin de garantir l'intégrité et l’uniformité maximales du produit. La tête de pompe Masterflex UltraPharm passe à l’autoclave et elle est proposée soit en aluminium, soit en acier inoxydable 316, en fonction des exigences de l’application.
Têtes de pompe Masterflex L/S Dual-Channel Easy-Load II
Vous pouvez également utiliser la tête de pompe à double canal Masterflex L/S Easy-Load II pour doubler votre rendement de sortie*, mais, en pareil cas, les tuyaux sont obstrués si l’on utilise le même rouleau dans les deux canaux, de sorte que, ici, la pulsation ne sera pas réduite comme ce serait le cas avec des têtes de pompe empilées, ou avec la tête de pompe L/S UltraPharm. Pour pomper deux canaux synchrones, une rétention correcte est nécessaire et requiert l’utilisation de tuyaux de même taille dans chacun des canaux. Ces têtes de pompe prennent en charge les quatre formats de tuyaux L/S Precision : L/S 13, L/S 14, L/S 16 et L/S 25. Vous pouvez obtenir des débits de 0,06 à 1000 mL/min ; le débit dépend de la vitesse de rotation du moteur et de la taille des tuyaux. *Non compatible avec l’ensemble des formats de tuyaux L/S.
Options les plus pratiques pour les kits de tuyaux en double Y
La manière la plus pratique d’obtenir des kits de tuyaux en double Y consiste à acheter des assemblages pour tuyaux en double Y Masterflex. Ils sont livrés prêts à l’emploi, et ils éliminent les pertes de temps et d'argent entraînés par la confection de kits de tuyaux sur place. Des tuyaux préstérilisés sont également disponibles si cela s'avère nécessaire.
Chacune de ces formulations surpasse les exigences de la FDA et de l’USP Classe VI et satisfait aux normes de l’USP Classe V (extractibles). Les tuyaux sont fabriqués selon les Bonnes pratiques de fabrication actuelle et ils passent à l’autoclave. Il existe un grand nombre de longueurs et de formats de tuyaux.
Pour plus d'informations sur les tuyaux en double Y, consultez la gamme complète des produits.