Solutions aqueuses pour la production biopharmaceutique
Commandez vos solutions aqueuses prêtes à l'emploi !
Ces solutions aqueuses prêtes à l'emploi pour la production biopharmaceutique sont préparées dans une salle propre avec des matières premières de qualité pharmaceutique (Ph. Eur.) et de l'eau purifiée (Ph. Eur., USP).
  • Solutions préparées dans un environnement contrôlé
  • Certificat d'analyse complet
  • Spécifications types des produits destinés à des applications biopharmaceutiques
  • Faible charge bactérienne
  Taille Cdt. Code art. Prix Quantité
  Sodium hydroxide 0,1 mol*l 2,5l VWRC85519.320E  
  Sodium hydroxide 0,1 mol*l 25l VWRC85519.460E  
  Sodium hydroxide 0,5 mol*l 2,5l VWRC85520.320E  
  Sodium hydroxide 0,5 mol*l 25l VWRC85520.460E  
  Sodium hydroxide 2 mol*l 2,5l VWRC85521.320E  
  Sodium hydroxide 2 mol*l 25l VWRC85521.460E  
  Sodium hydroxide 6 mol*l 2,5l VWRC85522.320E  
  Sodium hydroxide 6 mol*l 25l VWRC85522.460E  
  Sodium hydroxide 25% 2,5l VWRC85523.320E  
  Sodium hydroxide 25% 25l VWRC85523.460E  
  Sodium hydroxide 50% 2,5l VWRC85524.320E  
  Sodium hydroxide 50% 25l VWRC85524.460E  
  Hydrochloric acid 1 mol 2,5l 85447.320E  
  Hydrochloric acid 1 mol 25l 85447.460E  
  Hydrochloric acid 2 mol 2,5l 85399.320E  
  Hydrochloric acid 2 mol 25l 85399.460E  
  Hydrochloric acid 5 mol 2,5l 85400.320E  
  Hydrochloric acid 5 mol 25l 85400.460E  
  Hydrochloric acid 6 mol 2,5l 85401.320E  
  Hydrochloric acid 6 mol 25l 85401.460E  
  Hydrochloric acid 10% Ph. Eur 10l 5594.9010E  
  Hydrochloric acid 10% Ph. Eur 210 kg 5594.9200E