Tubes pour échantillons® OmniTop VWR®
Une solution innovante de notre division biotransformation VWR
Toute production biopharmaceutique nécessite des échantillonnages fréquents en cours de fabrication afin de confirmer la conformité et l'intégrité des produits. Pour ce faire, il convient de prélever un échantillon précis fournissant une représentation complète du produit fabriqué. Mais comment nos clients peuvent-ils mener à bien cette tâche de manière rapide et rentable, et sans le risque d'introduire une contamination ?
- Les tubes pour échantillons® OmniTop sont des dispositifs pratiques qui permettent de procéder au transfert de petits volumes et à l'échantillonnage dans un système clos
- À utiliser avec des bioréacteurs de production, d'usine pilote et de paillasse
- Préstérilisés, à usage unique
- Emballés individuellement ou configurés en collecteur
- Visionnez la vidéo ci-dessous pour une brève démonstration