Protection auditive
Hearing Protection
Easy solutions to complex hearing protection challenges
En tant que partenaire clé de VWR en matière d'EPI et de solutions de sécurité, 3M a à cœur de protéger la santé et d'assurer la sécurité de ses employés dans tous les domaines de l'industrie et tous les environnements de travail.
3M, leader mondial des solutions en matière de protection auditive, vient de lancer de nouveaux outils et services pour vous assister– de la détection à la protection à la validation.
Utilisez cette nouvelle plateforme et téléchargez ces nouveaux outils et services afin de compléter l'offre de VWR en matière d'EPI.
détection
Détecter les niveaux de bruit sur le lieu de travail est la première étape pour assurer la protection de votre personnel.
Se conformer aux réglementations, sélectionner la protection appropriée et analyser les options de contrôle du bruit, tout cela devient plus simple avec les solutions 3M pour l'évaluation de l'exposition, l'analyse du bruit et l'engagement des employés.
Les instruments 3M, précis, fiables et flexibles, associés à un logiciel puissant représentent une solution innovante pour relever vos défis en matière de détection du bruit.
Voir les dernières normes en matière de protection auditive
The European Noise Directive Pocket Guide (Le Guide de poche des directives européennes en matière de bruit)
protection
Une fois que vous avez déterminé votre niveau de bruit, il est impératif de sélectionner une protection auditive que vos employés voudront porter.
3M dispose de la plus large sélection de protections auditives adaptées à de nombreux environnements. Vous avez du mal à porter vos bouchons d'oreille ? Vous devez communiquer dans le bruit ? Vous avez les mains sales ? Vous travaillez dans un environnement chaud, humide ?
Voici quelques-uns des nombreux défis que les produits innovantes 3M vous aident à relever.
Comment choisir un équipement de protection auditive
Utilisation et entretien de la protection auditive
validation
Vous avez fourni une protection auditive à vos employés. Désormais, comment vous assurer qu'ils sont bien protégés ?
Le système de validation 3M™ EARfit™ Dual-Ear utilise la technologie F-Mire pour mesurer le niveau de protection auditive des employés en seulement 10 secondes. Les employés reçoivent leur indice d'atténuation personnelle (IAP) et découvrent comment l'insertion correcte du bon bouchon d'oreille augmente leur niveau de protection.
Comment améliorer les performances sur site et les protections auditives
PUBLICATIONS ACTUELLES
Focus: Sécurité
Protection auditive, Production Insight Magazine Avril 2016
VIDÉOS
Pourquoi les protections auditives sont-elles nécessaires
Insertion des bouchons d'oreille en mousse
Insertion des bouchons d'oreille préformés
Système de validation pour test d'adaptation à l'oreille
PRODUITS VEDETTES
Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R Classic™
Fiche technique
Distributeur de bouchons d'oreilles One Touch™ Pro
Fiche technique
Casque antibruit 3M™ Peltor™ de série X
Fiche technique
BOUCHONS D'OREILLE
Produit 3M (cliquez ici pour commander dans notre boutique en ligne)
Description
Usage unique/
Réutilisables
Caractéristiques Atténuation
en dB (RSB)
Bouchons d'oreille à rouler 3M™
Bouchons d'oreille à rouler 3M™(avec cordon)
La solution à usage unique standard adaptée à de longues périodes d'exposition
À usage unique
Détectable par les détecteurs de métaux/
Petits canaux auditifs/ Version avec cordon/ Couleurs/Matériaux
de 28 dB à 39 dB
Bouchons d'oreille à tige 3M™
La solution intelligente pour une protection auditive hygiénique et économique. Il n'est pas nécessaire de rouler le bouchon
Usage unique/
Réutilisables
Version avec cordon/ Couleurs
de 28 dB à 35 dB
Bouchons d'oreille préformés réutilisables 3M™
La solution pratique réutilisable fournie dans un paquet refermable ou une boîte de rangement
Réutilisables
Avec cordon/ Détectables par les détecteurs de métaux/ Transparents / Faible atténuation
de 20 dB à 35 dB
Distributeur de bouchons d'oreilles 3M™
La manière la plus simple de fournir les bouchons d'oreille 3M aux autres utilisateurs
CASQUES ANTIBRUIT/BOUCHON D'OREILLE À ARCEAU
Bouchons d'oreilles à arceau
La solution parfaite à porter par intermittence et lors d'une exposition limitée au bruit
Réutilisables
Multiposition/ Embouts formés/ Faible atténuation
de 23 dB à 26 dB
Casque antibruit 3M™ PELTOR™ de série X
Tous disponibles en version serre-tête ou monté sur casque.
Nouvelle conception de l'espace pour une atténuation améliorée.
Réutilisables
Serre-tête/
Monté sur casque
de 26 dB à 28 dB
Casque antibruit Peltor™ de série X
Coquilles extrêmement fines et légères offrant une excellente compatibilité lors d'une utilisation avec d'autres 3M EPI.
Réutilisables
Serre-tête/ Monté sur casque
de 26 dB à 28 dB
Casque antibruit Peltor™ de série X
Le casque adapté aux environnements extrêmement bruyants.
Réutilisables
Serre-tête/ Monté sur casque
de 34 dB à 35 dB