Applications d'analyse de l’air
Trouvez la méthode et les matériaux de contrôle de l’air les mieux adaptés en vue de la détection et de la quantification de différents contaminants et particules, dans de nombreuses applications industrielles. Merck propose des produits d'échantillonnage de l’air pour les méthodes ASTM, NIOSH, OSHA, US EPA, California Air Resources Board (CARB) et Européennes. Les produits de contrôle de l’air comprennent des produits d'échantillonnage de l’air actif, passif et complet.
On effectue l’échantillonnage actif en aspirant l’air à travers un type de milieu absorbant tel qu'un tube ORBO, un tube thermique, un filtre ou un impacteur par l’intermédiaire d'une pompe à air.
On réalise un échantillonnage passif lorsque l’air contaminé entre à l’intérieur de l’appareil en étant diffusé sur un milieu absorbant situé dans cet appareil.
On collecte un échantillon d'air complet lorsque l’air est aspiré dans un type de flacon donné. En plus de répondre à vos besoins en matière de milieux de culture, Merck vous propose une liste complète de spectrocolorimètres chimiques.