Desinfecteermiddelen, zeep en crèmes
Handhygiëne is met name belangrijk in cleanrooms en gecontroleerde omgevingen, waar personeel met gevoelige onderdelen omgaat of mogelijk aan pathogenen wordt blootgesteld. Ook vormt het dragen van handschoenen meerdere uren elke dag een hoge belasting voor de huid, wat tot irritaties of zelfs huidziekten kan leiden.
Een goed programma voor het wassen en desinfecteren van de handen, gecombineerd met het regelmatig gebruik van een huidverzorgingsproduct leidt tot een betere hygiëne, voorkomt kruisbesmetting en vermindert gezondheidsproblemen.
Er zijn veel verschillende merken en producten verkrijgbaar, maar dit kan per land verschillen. Ook kan er worden gekozen tussen verschillende verpakkingen en dispensersystemen. Ons verkoopteam helpt u graag bij uw keuze voor de meest geschikte oplossing voor uw cleanroom en gecontroleerde omgeving.
Vloeibare zeep:
Milde, synthetische zeeplotions, geschikt voor veelvuldig wassen van de handen.
Verkrijgbaar zonder kleur- en geurstoffen of met een milde geur.
Verzorgende huidcrèmes:
Siliconenvrije olie/wateremulsies op basis van was die voorkomt dat de huid uitdroogt of geïrriteerd raakt. Dermatologisch getest.
Desinfecteermiddelen:
Effectieve desinfectie en preventie van huidirritaties.
Verkrijgbaar op basis van ethanol en op basis van 2-propanol en 1-propanol.
Contact met ons opnemen