Steriele oplossingen voor oppervlakken in cleanrooms
De oplossingen worden tot 0,2 µm gefilterd voordat zij onder cleanroomomstandigheden worden gevuld en verpakt, en ze worden ofwel aseptisch verpakt of afsluitend bestraald. 
Neutraal reinigingsmiddel
  • Sterk schuimend vloeibaar reinigingsmiddel, neutrale pH
  • 0,2 µm gefilterd, gammabestraald, dubbel verpakt
  • Geleverd met analyse-, bestralings- en steriliteitscertificaten
  • Eenheid: 100 x 30 ml of 50 x 50 ml concentraat
Ethanol en IPA
  • Desinfectiemiddel met een breed toepassingsbereik
  • Voldoet aan CEN 1276, CEN 1650 en CEN 13697
  • 0,2 µm gefilterd, gammabestraald (900 ml) of aseptisch gevuld (5 liter), dubbel verpakt
  • Geleverd met analyse-, steriliteits- en bestralingscertificaten waar van toepassing
  • Gedenatureerd ethanol: 70% ethanol, 30% water (WFI) gedenatureerd met IPA
  • Isopropylalcohol: 70% isopropylalcohol, 30% water (WFI)
  • Ook verkrijgbaar als een aerosol met gezuiverd water
  • Eenheid: 6 x 900 ml spuitfles, 6 x 1 l spuitfles
    4 x 5 l of 2 x 5 l container, 12 x 300 ml aerosol
Sporendodende desinfectiemiddelen
  • Chloordioxide genererend systeem uit twee delen
  • Voldoet aan CEN 1276, CEN 1650, CEN 13697 en CEN 13704
  • 0,2 µm gefilterd, aseptisch gevuld en dubbel verpakt
  • Geleverd met analyse- en steriliteitscertificaten
  • Op basis van chloordioxide
  • Geschikt voor gebruik in rotatie met amfotere desinfectiemiddelen
  • Effectief tegen sporen binnen slechts 5-8 minuten!
  • Eenheid: 25 x (2 x 100 ml) concentraat, 
    4 x (4,9 l + 100 ml) gebruiksklaar
Amfotere desinfectiemiddelen
  • Zeer effectief oppervlakteactief desinfectiemiddel
  • Voldoet aan CEN 1276, CEN 1650 en CEN 13697
  • 0,2 µm gefilterd, aseptisch gevuld en dubbel verpakt
  • Geleverd met analyse- en steriliteitscertificaten
  • Gevalideerde HPLC- en titratietestmethoden beschikbaar
  • Geschikt voor gebruik in rotatie met een sporendodend of QAC-desinfectiemiddel
  • Eenheid: 50 x 50 ml of 50 x 100 ml concentraat,
    6 x 900 ml spuitfles, 4 x 5 l of 2 x 5 l container 
Desinfectiemiddel op basis van quaternair ammonium
  • Zeer effectief oppervlakteactief desinfectiemiddel op basis van quaternair ammonium
  • 0,2 µm gefilterd, aseptisch gevuld en dubbel verpakt
  • Geleverd met analyse- en steriliteitscertificaten
  • Zeer compatibel met materialen
  • Voor een breed scala aan toepassingen
  • Eenheid: 50 x 25 ml of 50 x 100 ml concentraat,
    6 x 900 ml spuitfles, 4 x 5 l of 2 x 5 l container
Contact met ons opnemen