Cleanroomtafels
Het roestvrijstalen cleanroommeubel, dat elektrisch geleidend is, bestaat uit verticale steunen met massief oppervlak en geperforeerde horizontale bovenbladen om verstoring van de verticaal gerichte laminaire stroming te verminderen. Het verplaatsen en reinigen van het meubilair wordt ook vergemakkelijkt. De gaten in de bovenbladen hebben een diameter van 8-10 mm en zijn aan beide zijden afgeschuind. Er zijn ook modellen verkrijgbaar in verchroomd staal, spaanplaat met melaminecoating of kunststof.
Productselectie
Tafels
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...