Balais pour salle blanche
Pour un nettoyage facile de l'équipement standard en salle blanche et en environnement contrôlé. Le matériel est conçu pour s'adapter aux espaces exigus des isolateurs et des hottes, et permet de se glisser dans les zones difficiles d'accès, aussi bien au sol qu'en hauteur (avec des manches pliables à base d'acier inoxydable électropoli), ou encore autour et au-dessous des équipements de traitement ou appareils étalonnés lourds.
Les nettoyeurs pour rideaux disposent de housses résistantes à faible peluchage (différents modèles de housses sont disponibles) pour un nettoyage facile des rideaux et des murs à surface lisse en salle blanche et en environnement contrôlé et stérile.
Mops
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...