Couteaux et découpeurs de sac pour salle blanche
Version à usage unique :
- Garde de lame automatiquement rétractable
- Aucun changement de lame nécessaire, élimine toutes les lames desserrées
- Poignée ergonomique
- Irradiés aux rayons gamma
Version réutilisable :
- Couteau multi-usage en acier inoxydable
- Lame changeable
- Autoclavable
Couteaux et découpeurs
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...