Emballages en PE pour salle blanche
Caractéristiques :
- PE transparent d'une grande pureté
- La feuille transparente permet de voir le produit
- Stérilisables au rayonnement gamma
- Indicateurs de stérilisation sur l'emballage
- Étanche au gaz
- Résistance à la plupart des produits chimiques
- Thermo-soudables (température entre 120 °C et 200 °C)
- En option : sous forme de sacs plats ou rouleaux
- Certificat de conformité pour chaque lot
Sac plat :
- Largeurs et longueurs différentes
- Épaisseur standard : 0,100 mm
Rouleau :
- Largeurs et longueurs différentes
- Épaisseur standard : 0,100 mm
- Rouleau avec âme en plastique, l'emballage idéal pour des produits stérilisés de grande taille