Cleanroompennen en cleanroommarkers
Cleanroompennen hebben sneldrogende inkt die veegvast maar verwijderbaar is. Ze hebben een zekere antislipgreep, zelfs als u handschoenen draagt. De permanente inkt blijft ook op koude en natte oppervlakken zitten (b.v. plastic zakken, laboratoriummateriaal voor eenmalig gebruik). Ook verkrijgbaar met alcoholbestendige inkt. Inktkleuren: zwart, blauw, rood. Uitgevoerd als normale markers of markers met fijne punt. Gammabestraald en dubbel verpakt verkrijgbaar.
Productselectie
Pennen
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...