Chemische veiligheid in het laboratorium
Bij het werken met chemicaliën, en zeker met gevaarlijke chemicaliën, staat veiligheid voorop. Het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is natuurlijk verplicht, maar er zijn ook andere manieren om uw laboratorium veilig te maken:
  • Hanteren van chemicaliën - het kiezen van producten in gebruiksvriendelijke, veiligere verpakkingen kan een wereld van verschil maken
  • Wees voorbereid op lekkages of morsen door de juiste absorptiemiddelen binnen handbereik te hebben
  • Vermijd onnodige gevaren met veiligere chemische alternatieven en het beheren van schadelijke residuen
  • Werkbladbescherming en veiliger doseren
  • Opslag van chemicaliën, inclusief het labelen van gevaren
Daarnaast beantwoorden we enkele veelgestelde vragen die hopelijk nuttig zijn en vertellen we meer over REACH- en CLP-voorschriften. Er is een download beschikbaar met algemene veiligheidsrichtlijnen en een technische gids met koppelingen naar de zoekfunctie van onze MSDS-website en literatuur over onze producten.
Doe de quiz
Watch the "Understanding chemicals to create a safer lab" webinar:
Registration
Veiligere verpakkingen
Solventen en zuren in plastic verpakkingen
AnalaR NORMAPUR®-zuren en -solventen in plastic verpakkingen zijn veilig, vrijwel onbreekbaar, milieuvriendelijk, licht en eenvoudig te hanteren.
Gecoate glazen flessen voor zuren
Safebreak-flessen zijn specifiek gemaakt voor zuren. De PE-coating houdt het zuur binnen als het glas wordt gebroken.
Aluminium flessen voor HPLC-solventen
Aluminium verpakkingen zorgen voor een hoge solventzuiverheid en zijn daarnaast onbreekbaar, licht en eenvoudig te hanteren.
Veiligheidsflessendragers
Kleurrijke en praktische veiligheidscontainers voor het transporteren van zuren, alkaliën en solventen.
Veilige chemische labproducten
Silicagels
Hoewel silicagels veilig zijn, zijn oudere vochtindicatoren die hierin zijn opgenomen dat niet.
Biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen
LABWASH® Premium geconcentreerde reinigingsmiddelen bevatten biologisch afbreekbare ingrediënten met een hoge activiteit en een laag verbruik. Kies de LABWASH®-producten voor hoogwaardige reiniging: beter voor u en beter voor het milieu.
Milieuvriendelijke solventen
Organic synthesis can involve toxic and carcinogenic substances. VWR Chemicals offer some greener alternatives solvents - Methyl-2 Tetrahydrofuran, 1,3 Dioxalane, Cyclopentyl methyl ether and 1,3 Propanediol that could reduce your exposure.
Gedehydrateerde solventen
Een volledig assortiment hoogwaardige solventen met extreem lage waterniveaus die speciaal zijn gemaakt voor vochtgevoelige organische en biotechnologische toepassingen.
Peroxide-teststrips
Peroxide-teststrips worden gebruikt om snel anorganische peroxiden in waterige oplossingen en organische solventen te identificeren.
Perzuurteststrips
Perzuurteststrips worden gebruikt om eventueel na desinfectie resterend perzuur te identificeren.
Producten en diensten voor uw veiligheid
Absorbeermiddelen voor morsen
U wilt alle gemorste vloeistoffen en lekkages snel en efficiënt kunnen oplossen. Zorg er dus voor dat u een selectie geschikte absorbeermiddelen op voorraad hebt.
Veiligheidslabels
Veiligheidslabels zijn nuttig wanneer u een mengsel maakt of als u monsters vervoert. Ze voldoen aan GHS-voorschriften (Global Harmonised System) voor chemische stoffen en mengsels.
Werkbladbeschermers
Werkbladbeschermers zijn een essentiële werkbladbarrière tegen corrosieve vloeistoffen, verwarmde monsters of apparatuurtrillingen.
FAQ
ZUREN
1. Welke stoffen zijn niet compatibel met jullie zuur?
  • Azijnzuur is niet compatibel met chroom(IV)oxide, salpeterzuur, alcohol, ethyleenglycol, perchloorzuur, peroxiden en permanganaten
  • Salpeterzuur is niet compatibel met azijnzuur, aniline, chroom(IV)oxide, waterstofcyanide, waterstofsulfide, ontvlambare vloeistoffen en gassen
  • Oxaalzuur is niet compatibel met zilver en kwik
  • Perchloorzuur is niet compatibel met azijnzuuranhydride, bismut en bismutlegeringen, alcohol, papier en hout
  • Zwavelzuur is niet compatibel met kaliumchloraat, kaliumperchloraat en kaliumpermanganaat
2. Kan ik GPR RECTAPUR®-citroenzuur (20273*) gebruiken voor het ontkalken van koffiemachines?
Jazeker! Ga als volgt te werk om een koffiemachine te ontkalken: los zoveel mogelijk gekristalliseerd zuur op in warm water (40 tot 50 °C). Giet deze oplossing over wanneer deze is afgekoeld en laat onopgelost sediment achter. Giet de oplossing zonder het sediment in de koffiemachine. Spoel de koffiemachine na het ontkalken een of twee keer door met kraanwater. Controleer het spoelwater met een pH-strip om er zeker van te zijn dat al het citroenzuur eruit is gespoeld.
3. Hoe kan ik veilig werken met NORMATOM®-fluorwaterstofzuur (83873* of 85029*)?
Er is een speciale veiligheidscombinatie beschikbaar voor het opslaan en afvoeren van fluorwaterstofzuur:
  • Fles met extra dikke wanden
  • Speciaal ontworpen veiligheidsdop en -afdichting
  • Speciale dispenser die de precieze benodigde hoeveelheid zuur kan doseren, zodat de laatste druppel veilig in de fles blijft
4. Hoe beheer ik het explosiegevaar van 70% AnalaR® NORMAPUR® ACS-perchloorzuur (20589*)?
Zeer geconcentreerd perchloorzuur is erg bijtend, maar niet explosief. Bij normale druk kan het tot het kookpunt worden verwarmd boven een open vlam. Als er echter ook maar het kleinste spoor van een organische onzuiverheid aanwezig is of als perchloorzuur in contact komt met een organische stof, kan het exploderen. Zorgvuldige opslag en hantering zijn dus nodig om verontreiniging te voorkomen.
5. Waarom heeft VWR Chemicals geconcentreerd salpeterzuur in plastic flessen met een korte houdbaarheidsdatum van 2 jaar?
Geconcentreerd salpeterzuur tast plastic aan en na deze tijd wordt de plastic fles uiteindelijk broos.
6. Hoe kan ik veilig werken met sterk geconcentreerd 100% AnalaR® NORMAPUR®-mierenzuur (20318*)?
Zeer geconcentreerd mierenzuur vervalt langzaam tot koolmonoxide en water. De gasvorming verhoogt de druk in de fles en dit kan tot een explosie leiden. De ontledingsreactie versnelt al bij temperaturen vanaf 30 °C. Vandaar dat wij mierenzuur leveren in flessen met speciale schroefdoppen.
7. Waarom levert VWR Chemicals 99% salpeterzuur (85851*, 85850*) in speciale verpakkingen en met speciale sluitingen?
Rokend salpeterzuur geeft rood-bruinachtige dampen af door de werking van licht en warmte. Deze dampen verhogen de druk in de verpakking waardoor deze onder bepaalde omstandigheden kan exploderen. De speciale verpakkingen en sluitingen van VWR Chemicals voorkomen deze veiligheidsproblemen.
VERPAKKING
8. Wat zijn de voor- en nadelen van glazen flessen en plastic flessen van HDPE (hogedichtheidpolyetheen)?
Deze flessen bieden niet alleen meer veiligheid dankzij HDPE, maar zijn ook nuttig als u veel zuren gebruikt en/of veel op de aanschafkosten let. De hoge kwaliteit van de HDPE-flessen zorgt voor compatibiliteit met onze zeer pure producten van analytische kwaliteit (Analar NORMAPUR) en de verpakking is goedkoper en weegt minder dan glazen flessen. 
9. Wat is EMBASAFE?
Deze speciale verpakking is met PE gecoat en biedt maximale bescherming als het glas breekt, omdat het de vloeistoffen binnen houdt. Hierdoor zijn lekkages gemakkelijker op te ruimen. Het glas is natuurlijk volledig compatibel met onze zeer pure producten van analytische kwaliteit (Analar® NORMAPUR®) en kan op dezelfde manier worden gerecycled als standaard glazen flessen.
10. Wat is de houdbaarheid van stoffen in PE-flessen?
Solventen: 5 jaar
Zuren: 2 jaar
LABELS EN CLP-VOORSCHRIFTEN
11. Wat zijn de minimale afmetingen van labels voor het labelen van jullie mengsels of monsters?
12. Hoe moet ik een VWR-label lezen?
De nieuwe meertalige labels zijn ontworpen om u te helpen om snel en eenvoudig de informatie te vinden die u nodig hebt. De labels bevatten altijd een houdbaarheidsdatum voor ongeopende en correct opgeslagen producten en meestal ruimte om de datums te noteren waarop de fles werd ontvangen en/of geopend.
De nieuwe labels voldoen ook aan de CLP-vereisten. De gegarandeerde specificatie van het product staat op het label als er ruimte voor is. In andere gevallen vindt u de huidige VWR-specificaties op vwr.com.
13. Hoe ga ik veilig om met chemicaliën?
Bekijk altijd het veiligheidsinformatieblad en voer een risicobeoordeling uit voorafgaand aan het hanteren van gevaarlijke chemicaliën.
Lees meer