Honeywell
Honeywell Research Chemicals levert al tientallen jaren een sterke portfolio aan solventen en essentiële laboratoriumproducten onder de merknamen Burdick & Jackson™ en Riedel-de Haen™.
Het portfolio van Honeywell is uitgebreid en bevat de meest gerespecteerde merknamen en productlijnen van chemische onderzoeken van dit moment: Fluka™, Hydranal™, Chromasolv™ en TraceSELECT™.
Het volledige portfolio van Honeywell Research Chemicals is via VWR toegankelijk.
Het grootste assortiment solventen op de markt, waaronder:
  • Chromasolv™ – voor GC-HS-, LC-MS- en UHPLC-toepassingen
  • TraceSELECT™ – voor analyses van sporen en een laag metaalgehalte
  • Tevens solventen voor spectroscopie – voor IR- en UV-Vis-toepassingen
  • Een assortiment aan anhydride solventen – voor vochtgevoelige toepassingen
  • ACS, Farmacopeekwaliteit - voor alle veeleisende industriële en farmaceutische toepassingen
Riedel-de Haën
CHROMASOLV®
TraceSELECT™
De wereldwijd bekende merknaam, nu Honeywell. Honeywell omvat een scala aan chemicaliën en reagentia voor:
  • Analytische toepassingen waaronder buffers, additieven, volumetrische oplossingen en standaarden.
  • Essentiële laboratoriumbenodigdheden: zuren, basen, zouten, pH-buffers en veel andere reagentia, waaronder TraceSELECT™ anorganische stoffen – voor analyses van sporen, een laag metaalgehalte en vrij stromende zouten voor hygroscopische anorganische stoffen
  • Karl Fischer-titratie: beschikt over de originele Hydranal™, die al meer dan 30 jaar in de Duitse fabriek van Honeywell wordt geproduceerd. De meest gebruikte en nauwkeurige methode om het watergehalte in elk monster van ppm tot 100% te meten.
Producten tonen
Hydranal™
TraceSELECT™
Voor oligo- en peptidesyntheses die later in 2017 in Europa op de markt worden gebracht
  • Solventen en reagentia onder het handelsmerk BioSyn™: met specifiek laag watergehalte, laag aminegehalte en weinig deeltjes
Producten tonen
BioSyn™