Wilt u opnieuw inloggen?
Referentiematerialen
Referentiematerialen
Verbeterde instrumentele technieken op het gebied van ppb en ppt en het feit dat resultaten controleerbaar en traceerbaar moeten zijn, zijn belangrijke factoren in alle sectoren. Dankzij geprepareerde standaarden en referentiemateriaal worden analytische resultaten betrouwbaarder en hoeft u ze niet meer zelf te maken of te controleren in het laboratorium.
Standaarden voor fysische eigenschappen
VWR beschikt over 7 verschillende assortimenten voor fysische metingen: kleurstandaarden, uv-standaarden, viscositeitstandaarden, smeltpuntstandaarden, dichtheidstandaarden, standaarden voor refractieve index en COD-standaarden.
Anorganische standaarden
Een compleet assortiment AAS-, ICP- en ICP-MS-standaarden voor analyse van sporenmetalen.
Buffers en geleidbaarheid
Alle standaarden en al het referentiemateriaal voor elektrochemie worden nu gecontroleerd door een kwaliteitscontrolelaboratorium dat is geaccrediteerd conform ISO EN 17025.
Chromatografiestandaarden
Specifieke standaarden die bij de chromatografiemethode worden gebruikt.