Chromatographie en phase liquide - Analytique
L’HPLC, ou High-Performance Liquid Chromatography, et l’UHPLC, Ultra-High-Performance Liquid Chromatography, comptent parmi les techniques les plus utilisées en chimie en en Life Sciences.
Produits et équipement Avantor pour la Chromatographie analytique en phase liquide
Choix des colonnes
Vous avez besoin de la bonne colonne HPLC ou CG pour votre méthode. De nombreuses options sont disponibles. Nous vous aidons à choisir la bonne pour votre application.
Phases mobiles et modificateurs
Vous pouvez sélectionner les solvants HPLC les plus adaptés à vos activités parmi les centaines qu’offre Avantor. Trouvez les marques et les produits en lesquels vous avez confiance, le tout chez un fournisseur unique.
Vials
Peu importe le type de vials dont vous avez besoin, Avantor a ce qu’il vous faut. Notre offre en comprend de toutes les tailles, formes et types de finition pour assurer une bonne compatibilité chimique. Découvrez nos possibilités.
Capillaires, Raccords et Accessoires
Optimisez vos flux à l’aide de nos nombreux accessoires et connecteurs. Nous avons forcément ce que vous cherchez.
Avantor® - Experts en chromatographie
Vous avez besoin d'informations techniques ou de conseils ?
Nous disposons d'informations techniques et d'experts que vous pouvez contacter par téléphone ou e-mail.
Qu'est-ce que la méthodologie HPLC ?
La chromatographie en phase liquide à haute performance ou HPLC utilise des pompes à haute pression pour pousser efficacement un mélange d’échantillons contenant un solvant dans une colonne qui contient une matière solide absorbante.
Cette matière absorbante interagit différemment avec chaque composant dans le solvant. Lorsqu'ils quittent la colonne, les composants du solvant s’écoulent à un débit unique.
La différence de débit permet de séparer chaque composant du mélange. Un détecteur détermine ensuite l'identité et la concentration des composés.