Présentation des choix de colonnes
Matériau de base
  • La silice est le matériau de base le plus apprécié. Elle possède une grande force physique et une surface facilement modifiable chimiquement pour obtenir des phases adaptées à une utilisation dans une large gamme de modes HPLC. Cependant, la silice se dissout dans l'eau à un pH ≥6,5, tandis que les silices liées sont susceptibles d'être instables à un pH ≤2,5. Les silices liées plus récentes peuvent avoir une plage de pH étendue de 2 - 10 ou plus. Des innovations plus récentes incluent la plage de silice TYPE-C™ dans laquelle la surface de silice est modifiée avec une couche d'hydrure de silicium
  • Les matériaux polymères ont des restrictions de pH minimales, mais sont physiquement moins stables et présentent une efficacité de séparation moins élevée que la silice pour les petites molécules. Pour les grosses molécules telles que les protéines ou les polymères synthétiques, leurs performances sont comparables à celles de matériaux à base de silice.
  • Le carbone graphité a une résistance élevée et une excellente stabilité au pH, mais ne peut pas être modifié. Il peut s'avérer onéreux et est mieux utilisé dans les applications de sélectivité unique.
  • Le zirconium (ZrO2) procure l'avantage d'une sélectivité unique combinée à une extrême stabilité chimique et thermique (jusqu'à 200 °C)
  • Le titane (TiO2) est stable sur une large plage de pH et à des températures élevées. Contrairement à la silice, la surface du titane est alcaline, ce qui peut être bénéfique pour l'analyse de médicaments de base, mais l'efficacité de sa séparation est généralement moins élevée
  • L'alumine a une plus grande stabilité au pH que la silice, mais ne peut pas être facilement modifiée chimiquement
Mode de séparation
Tout simplement, le choix du mode de séparation chromatographique approprié est guidé par la taille moléculaire et la polarité du soluté. Un guide de choix détaillé est indiqué ci-dessous. Pour certaines molécules, plusieurs techniques peuvent être appropriées.
Télécharger PDF