Zuivering
Zuivering
Hoe zuivert u uw monster met behulp van vloeistofchromatografie? Afhankelijk van de aard van uw monster en de vereiste zuiverheid zijn er verschillende opties mogelijk, variërend van standaard flashchromatografie tot massagerichte, preparatieve HPLC. Als u kritische monsters moet zuiveren, kunnen wij u helpen een oplossing te vinden.
Productpagina's
Preparatieve LC-kolommen
Wilt u overschakelen van analytisch op prep, of weet u niet zeker welke fase u nodig hebt? Wij kunnen u helpen.
Bulksorbent
Wij kunnen u helpen bij het vinden van de juiste bulkmedia voor uw specifieke zuivering. Het maakt niet uit of u op zoek bent naar harsen op basis van polymeren of fasen op basis van silica, wij kunnen helpen.
Materiaal voor preparatieve HPLC-kolommen
Als u uw eigen kolommen wilt verpakken voor preparatieve HPLC, dan hebben wij een reeks opties voor zelfverpakkende hardware
Solventen voor preparatieve HPLC
De zuivering is de laatste stap in een proces. Het selecteren van het juiste solvent is belangrijk om de hoogste opbrengst te bereiken.
Instrumentatie
Als u op zoek bent naar een flexibel instrument dat u naar uw behoefte kunt afstellen met meerdere opties voor debieten en detectie, dan kunnen wij u helpen.
Geautomatiseerde flashchromatografie
Als u op zoek bent naar verschillende flash-patronen met een scala aan selectiviteiten, kunt u hier ons assortiment bekijken.
What is Low pressure Chromatography?
The main difference between high and low pressure chromatography is the amount of pressure applied to the sample to separate its components.
High pressure liquid chromatography (HPLC) may require the use of multiple pumps and results in high resolution. HPLC samples are often not collected for further use but are instead directly analyzed in conjunction with other techniques like mass spectrometry.
In comparison, low pressure liquid chromatography (LPLC) usually uses only one pump to force the mobile phase through the column and results in lower resolution. This pump applies low pressure, and this type of chromatography is used for preparative or purification chromatography to obtain individual components from the sample.