Life Science
Produits innovants, de la préparation à la manipulation jusqu'à la séparation d'échantillons, permettant ainsi l'identification et la caractérisation en toute confiance dans le cadre de vos applications en Life Science.
Colonnes LC RP MAbPac™
Permettent la caractérisation HPLC et LC/MS haute performance en phase inversée (PI) des anticorps monoclonaux (mAb), des fragments, des variantes, des conjugués anticorps-médicament (CAM), des protéines pégylées et des protéines bispécifiques.
Colonnes LC SCX-10 MAbPac™
Used for high-resolution, high efficiency analysis of monoclonal antibodies (mAbs) and associated variants. The unique nonporous pellicular resin provides the resolving power to separate mAb variants that differ by as little as one charged residue.
Colonnes SEC-1 MAbPac™
Pour la séparation haute résolution dans le cadre d'une analyse des anticorps monoclonaux (mAb), notamment des monomères, des agrégats et des fragments Fab et Fc résultant de la protéolyse.
Colonnes HIC-10 MAbPac™
Colonnes de silice haute résolution conçues pour la séparation d'anticorps monoclonaux (mAb) et de produits biologiques connexes par interaction hydrophobe.
Colonnes HPLC HIC-20 MAbPac™
Used for separation of monoclonal antibodies (mAbs), mAb fragments and oxidized variants by hydrophobic interaction chromatography (HIC). The unique chemistry of this silica column offers high resolution and excellent selectivity.
Colonnes HPLC CIH-butyle MAbPac™
Permettent la séparation des anticorps monoclonaux (mAb) et des conjugués anticorps-médicament (CAM). Ces colonnes sont basées sur des particules de polymères de 5 μm hydrophiles et non poreuses, fonctionnalisées avec des groupes de butyle.
Colonnes LC AXR-1 GlycanPac™
Colonnes de chromatographie à base de silice hautes performances qui permettent la séparation en mode mixte en associant charge, structure d'isomères et taille.
Colonnes RP DNAPac™
Permettent d'obtenir des séparations d'oligonucléotides à phase inversée de qualité supérieure. Leur chimie unique est conçue pour l'analyse des oligonucléotides et des fragments d'ADN/ARN double brin (db) avec LC-UV ou LC-MS.