Digitale intelligente metingen voor meer nauwkeurigheid en flexibiliteit!
PH-meting begon ooit met een referentie-elektrode en een meetcel. Door de jaren heen heeft de gecombineerde elektrode het stokje overgenomen, gevolgd door de gecombineerde elektrode met ingebouwde temperatuursensor. Nu zetten we de volgende stap naar de toekomst met de innovatieve digitale sensoren voor het meten van pH, redox, conductiviteit, opgeloste zuurstof en zelfs turbiditeit.
Digitale intelligente sensoren zijn:
  • nauwkeuriger, omdat het signaal rechtstreeks in de elektrode wordt omgezet
  • intelligent, omdat serienummers en instellingen, waaronder kalibratiegegevens, automatisch worden overgedragen naar de meter voor het beste gegevensbeheer ooit
  • eenvoudig in gebruik, omdat elke unieke sensor wordt herkend door de meter
en nog veel meer...
VWR®-multiparameter Digital MD 8000
Voordelen van een digitaal meetsysteem
Bekijk deze video en ontdek hoe deze innovaties uw werk gemakkelijker en nauwkeuriger maken en zorgen voor flexibiliteit bij toekomstige projecten!
Bekijk deze video
Productieaanbod
pHenomenal MD 8000 L
Tafelmodel eenkanaalsmeter
6 parameters: pH/temperatuur, redox, conductiviteit, TDS, zoutgehalte, opgeloste zuurstof en turbiditeit.
Geheugen van 5000 datasets GLP
pHenomenal MD 8000 H
Draagbare eenkanaalsmeter
6 parameters: pH/temperatuur, redox, conductiviteit, TDS, zoutgehalte, opgeloste zuurstof en turbiditeit
Geheugen van 5000 datasets GLP
WTW®-multiparametersystemen met digitale IDS
Productaanbod
WTW®-multiparameter laboratoriummeters met IDS
Tafelmodel een- tot driekanaalsmeter
6 parameters: pH/temperatuur, redox, conductiviteit, TDS, zoutgehalte, opgeloste zuurstof en turbiditeit.
Geheugen van 5000 datasets GLP
WTW®-multiparameter draagbare meters met IDS
Draagbare een- tot driekanaalsmeter
6 parameters: pH/temperatuur, redox, conductiviteit, TDS, zoutgehalte, opgeloste zuurstof en turbiditeit
Geheugen van 5000 datasets GLP
HACH® mono- & multi-parameter HQD-systemen
Hach HQd IntelliCALâ„¢ duurzame sensoren
HQD-meter Kijk eens naar de HQd IntelliCAL duurzame watertestsensoren van Hach.
Hach® HQD mono- en multi-parameter laboratoriummeters
1- tot 2-kanaals-meter: pH/temperatuur, redox, geleidbaarheid, TDS, zoutgehalte, opgeloste zuurstof en ISE. 500 datasets GLP-geheugen.
Hach® HQD mono- en multi-parameter draagbare meters
1- tot 2-kanaals-meter: pH/temperatuur, redox, geleidbaarheid, TDS, zoutgehalte, opgeloste zuurstof en ISE. 500 datasets GLP-geheugen.