Mesures de la DBO/Respiration
La demande biologique en oxygène (DBO) constitue une mesure de qualité importante pour la gestion des ressources en eau. VWR propose des produits pour les différentes méthodes disponibles.
Incubateurs DBO(5)
Toutes les méthodes de mesure de la DBO(5) exigent que les échantillons soient conservés à 20 °C (68 °F) pendant 5 jours. VWR propose une large gamme d'incubateurs à température contrôlée
Mesure respirométrique de la DBO(5) pour l'autocontrôle
Une réduction du niveau d'oxygène entraîne une différence de pression nette qui peut être mesurée à l'aide d'un capteur de pression. Une mesure pratique et facile à réaliser !
Méthode des dilutions
Méthode officielle de mesure de la DBO selon les normes DIN EN 1899-1 et 1899-2 ...
Méthode photométrique DBO
Le test DBO est un test en tube photométrique développé par Merck...