Chlore (libre et total)
VWR propose différentes solutions pour mesurer le chlore libre et le chlore total :
- la méthode colorimétrique avec réactifs DPD prêts à l'emploi, kits de test, colorimètres et spectrophotomètres,
- la méthode électrochimique avec capteurs jetables, qui donne des résultats en moins d'une minute (nouvelle méthode révolutionnaire). Plage de test étendue : de 0,02 mg/l à 10 mg/l
- la méthode titrimétrique, méthode par DPD selon la norme européenne EN ISO 7393-1
Méthode colorimétrique
Méthode colorimétrique avec réactifs DPD prêts à l'emploi, kits de test, colorimètres et spectrophotomètres...