Wilt u opnieuw inloggen?
Chloor (vrij & totaal)
Chloor (vrij & totaal)
VWR biedt verschillende alternatieven voor het meten van vrij en totaal chloor.
  • Colorimetrische methode met gebruiksklare DPD-reagentia, testkits, colorimeters en spectrofotometers
  • Elektrochemische methode met wegwerpsensors geven in minder dan 1 minuut resultaat (nieuwe, revolutionaire methode). Een breed testbereik: van 0,02 mg/l tot 10 mg/l
  • Titrimetrische methode, DPD-methode volgens de Europese norm EN ISO 7393-1