Chemisch zuurstofverbruik (CZV)-analyse
Het chemisch zuurstofverbruik (CZV) van water wordt bepaald door middel van de dichromaatmethode na de destructie.
VWR biedt 2 oplossingen om de CZV te meten:
- De snelle methode
- De officiële methode
CZV snelle methode, Merck
Een breed scala aan cuvettesten voor CZV, ook voor samples met een hoog chloridegehalte, 3 modellen thermoreactoren, standaarden en spectrofotometers.
CZV snelle methode, Hach
Complete systemen voor CZV-analyse, een groot aantal bereide CZV-reagentia (geen verdunning van het sample nodig), een reactor en spectrofotometers.
CZV officiële methode
Het sample wordt eerst gemineraliseerd in een handmatige of automatische destructie-eenheid met voldoende reagentia.