Réglementations/Normes
Qualité de l'eau
ISO 6059 | Détermination de la dureté totale (calcium et magnésium) - Méthode titrimétrique avec l'EDTA |
ISO 6058 | Détermination du calcium - Méthode titrimétrique avec l'EDTA |
EN ISO 9963-1 | Détermination de l'alcalinité et du composites - Partie 1 |
EN ISO 9963-2 | Détermination de l'alcalinité et du carbonate - Partie 2 |
ISO 9297 | Détermination des chlorures - Titration avec nitrate et chromate d'argent comme indicateur (méthode Mohr) |
ISO 7393-1 | Détermination du chlore libre et du chlore total - Partie 1 : Méthode titrimétrique avec N,N-diethylphenylene-1,4 diamine |
ISO 7393-2 | Détermination du chlore libre et du chlore total - Partie 2 : Méthode colorimétrique avec N,N-diethylphenylene-1,4 diamine |
ISO 15705 | Détermination de la DCO - Méthode de microdosage |
ISO 6060 | Détermination de la DCO |
ISO/CD 25814 | Détermination de l'oxygène dissous - Méthode électrochimique avec une sonde DO |
ISO/DIS 7887 | Vérification et détermination de la couleur |
ISO 7027 | Détermination de la turbidité |
ISO 10359-1 | Détermination des fluorures - Partie 1 : Méthode électrochimique avec ISE (pour eaux potables ou peu polluées) |
ISO 5664 | Détermination de l'ammonium - Méthode par distillation et titrimétrie |
ISO 10523 | Détermination du pH |
ISO 27888 | Détermination de la conductivité |
ISO 11923 | Détermination matériaux en suspension par filtration à l'aide de filtres en fibre de verre |